Inorganic Yttrium Compounds
Phosphate d’yttrium(III) hydraté, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 34054-55-2 Formule moléculaire: O4PY Poids moléculaire (g/mol): 183.88 Numéro MDL: MFCD00049782 Clé InChI: UXBZSSBXGPYSIL-UHFFFAOYSA-K Synonyme: yttrium 3+ ion hydrate phosphate, yttrium 3+ hydrate phosphate, yttrium phosphate-water 1/1/1, acmc-20aj99, yttrium iii phosphate hydrate CID PubChem: 57372096 Nom IUPAC: Yttrium(3+) ; phosphate ; hydrate SMILES: [Y+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Nitrate d’yttrium(III) hydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 140191-40-8 Formule moléculaire: N3O9Y Poids moléculaire (g/mol): 274.92 Numéro MDL: MFCD00011469 Clé InChI: BXJPTTGFESFXJU-UHFFFAOYSA-N Synonyme: yttrium iii nitrate hydrate, reacton, yttrium 3+ hydrate trinitrate, nitric acid, yttrium 3++ salt, nitric acid, yttrium iii salt, 3no3.y.h2o, yttrium nitrate hydrate, yttrium iii nitrate hydrate CID PubChem: 23169389 SMILES: [Y+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Hydrate de carbonate d’yttrium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 38245-39-5 Formule moléculaire: C3O9Y2 Poids moléculaire (g/mol): 357.84 Numéro MDL: MFCD00149943 Clé InChI: QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H Nom IUPAC: diyttrium(3+) tricarbonate SMILES: [Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Nitrate d’yttrium(III) hexahydraté, 99,9 %, (traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13494-98-9 Formule moléculaire: N3O9Y·6H2O Poids moléculaire (g/mol): 383.01 Numéro MDL: MFCD00149940 Clé InChI: QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ytterium nitrate, yttrium iii nitrate hexahydrate reo, yttriumnitrat, nitric acid,yttrium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, nitric acid, yttrium 3+ salt, hexahydrate, yttrium trinitrate hexahydrate, yttrium iii nitrate hexahydrate 1:3:6, yttriumnitrat german, yttrium iii nitrate hexahydrate, yttrium nitrate hexahydrate CID PubChem: 166833 Nom IUPAC: nitrate d’yttrium(3+) hexahydraté SMILES: [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Y+3]
Chlorure d’yttrium(III) anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10361-92-9 Formule moléculaire: Cl3Y Numéro MDL: MFCD00011470
Chlorure d’yttrium(III) hexahydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12741-05-8 Formule moléculaire: Cl3Y Poids moléculaire (g/mol): 195.26 Numéro MDL: MFCD00149941 Clé InChI: PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K Synonyme: yttrium 3+ ion hydrate trichloride, yttrium chloride-water 1/3/1, ksc171o8f, acmc-1bq0g, yttrium chloride, hydrate, yttrium iii chloride hydrate CID PubChem: 57347377 Nom IUPAC: trichlorure d’yttrium(3+) hydraté SMILES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Oxyde d’yttrium(III), 99,999 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-36-9 Formule moléculaire: O3Y2 Poids moléculaire (g/mol): 225.81 Numéro MDL: MFCD00011473 Clé InChI: RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: diyttrium(3+) trioxidandiide SMILES: [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Fluorure d’yttrium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13709-49-4 Formule moléculaire: F3Y Poids moléculaire (g/mol): 145.90 Numéro MDL: MFCD00049714 Clé InChI: RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K Nom IUPAC: yttrium(3+) trifluoride SMILES: [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Oxyde d’yttrium(III), 99,99 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-36-9 Formule moléculaire: O3Y2 Poids moléculaire (g/mol): 225.81 Numéro MDL: MFCD00011473 Clé InChI: RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: diyttrium(3+) trioxidandiide SMILES: [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Fluorure d’yttrium(III), anhydre, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13709-49-4 Formule moléculaire: F3Y Poids moléculaire (g/mol): 145.90 Numéro MDL: MFCD00049714 Clé InChI: RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K Nom IUPAC: yttrium(3+) trifluoride SMILES: [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Oxyde d’aluminium et d’yttrium, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12005-21-9 Numéro MDL: MFCD00213958 Synonyme: Yttrium aluminum garnet; YAG
Chlorure d’yttrium(III) hexahydraté, Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12741-05-8 Formule moléculaire: Cl3Y Poids moléculaire (g/mol): 195.26 Numéro MDL: MFCD00149941 Clé InChI: PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K Synonyme: yttrium 3+ ion hydrate trichloride, yttrium chloride-water 1/3/1, ksc171o8f, acmc-1bq0g, yttrium chloride, hydrate, yttrium iii chloride hydrate CID PubChem: 57347377 SMILES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Oxyde d’yttrium(III), nanopoudre, 99,995 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-36-9 Formule moléculaire: O3Y2 Poids moléculaire (g/mol): 225.81 Numéro MDL: MFCD00011473 Clé InChI: RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: diyttrium(3+) trioxidandiide SMILES: [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Bromure d’yttrium(III) hydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Numéro MDL: MFCD00049710
Chlorure d’ytterbium(III) hexahydraté, 99,9 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10035-01-5 Formule moléculaire: Cl3Yb·6H2O Poids moléculaire (g/mol): 387.48 Numéro MDL: MFCD00149885
Oxyde d’yttrium(III), Reacton™, nanopoudre, 99,995 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-36-9 Formule moléculaire: O3Y2 Poids moléculaire (g/mol): 225.81 Numéro MDL: MFCD00011473 Clé InChI: RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: diyttrium(3+) trioxidandiide SMILES: [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Trifluorométhanesulfonate d’yttrium(III) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 34629-25-9 Formule moléculaire: C3F9O9S3Y Poids moléculaire (g/mol): 536.10 Numéro MDL: MFCD00209623 Clé InChI: JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K Synonyme: methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, yttrium 3+ salt, hydrate 3:1:?, yttrium trifluoromethanesulfonate-water 1/3/1, yttrium 3+ hydrate tritriflate, 3cf3o3s.y.h2o, acmc-20aj8x, yttrium iii trifluoromethanesulfonate hydrate CID PubChem: 57349102 SMILES: [Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Oxyde d’yttrium(III), 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
CAS: 1314-36-9 Formule moléculaire: O3Y2 Poids moléculaire (g/mol): 225.81 Numéro MDL: MFCD00011473 Clé InChI: RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: diyttrium(3+) trioxidandiide SMILES: [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Trifluoroacétate d’yttrium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 304851-95-4 Formule moléculaire: C6F9O6Y Poids moléculaire (g/mol): 427.95 Numéro MDL: MFCD05663780 MFCD00192577 Clé InChI: NPATVYPXYMSPKD-UHFFFAOYSA-K Synonyme: yttrium trifluoroacetate CID PubChem: 22836421 Nom IUPAC: yttrium(3+) tritrifluoroacetate SMILES: [Y+3].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Sulfate d’yttrium(III) octahydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7446-33-5 Formule moléculaire: H16O20S3Y2 Poids moléculaire (g/mol): 610.10 Numéro MDL: MFCD00149946 Clé InChI: OMBXBIHFXZAMLA-UHFFFAOYSA-H Synonyme: diyttrium 3+ octahydrate trisulfate, yttrium iii sulfate octahydrate, reacton, yttrium 3+ trisulfate octahydrate, yttrium sulfate,, ytterium sulphate, diyttrium trisulfate octahydrate, yttrium iii sulfate octahydrate, reacton reo, sulfuric acid, yttrium 3+ salt 3:2 , octahydrate, yttrium sulfate octahydrate, yttrium iii sulfate octahydrate CID PubChem: 165608 Nom IUPAC: Yttrium(3+) ; trisulfate ; octahydrate SMILES: O.O.O.O.O.O.O.O.[Y+3].[Y+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Oxyde d’yttrium(III), 99,9999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Reacton™
CAS: 1314-36-9 Formule moléculaire: O3Y2 Poids moléculaire (g/mol): 225.81 Numéro MDL: MFCD00011473 Clé InChI: RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: diyttrium(3+) trioxidandiide SMILES: [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Oxyde d’yttrium(III), Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-36-9 Formule moléculaire: O3Y2 Poids moléculaire (g/mol): 225.81 Numéro MDL: MFCD00011473 Clé InChI: RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: diyttrium(3+) trioxidandiide SMILES: [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Oxyde d’yttrium(III), 99,999 % (REO), Reacton™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-36-9 Formule moléculaire: O3Y2 Poids moléculaire (g/mol): 225.81 Numéro MDL: MFCD00011473 Clé InChI: RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: diyttrium(3+) trioxidandiide SMILES: [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Sulfate d’yttrium(III) hydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Numéro MDL: MFCD00011472
Carbonate d’yttrium(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 38245-39-5 Formule moléculaire: C3O9Y2 Poids moléculaire (g/mol): 357.84 Numéro MDL: MFCD00149943 Clé InChI: QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H Nom IUPAC: diyttrium(3+) tricarbonate SMILES: [Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
2,4-pentanedionate d’yttrium (III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 207801-29-4 Formule moléculaire: C15H21O6Y Poids moléculaire (g/mol): 386.23 Numéro MDL: MFCD00013509 Clé InChI: CKIVBSKECCTIAG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3e-4-bis 2e-4-oxopent-2-en-2-yl oxy yttrio oxy pent-3-en-2-one hydrate, tris acetylacetonato yttrium n-hydrate CID PubChem: 90471001 SMILES: [Y+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Fluorure d’yttrium(III) anhydre, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13709-49-4 Formule moléculaire: F3Y Poids moléculaire (g/mol): 145.90 Numéro MDL: MFCD00049714 Clé InChI: RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K Nom IUPAC: yttrium(3+) trifluoride SMILES: [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Sulfure d’yttrium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12039-19-9 Formule moléculaire: S3Y2 Poids moléculaire (g/mol): 273.99 Numéro MDL: MFCD00058806 Clé InChI: BPMRLDMEAPSVQN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: yttrium iii sulfide trace rare earth metals basis 1g, diyttrium 3+ ion trisulfanediide, yttrium 3+ trisulfide, yttrium sulfide y2s3, yttrium iii sulfide, diyttrium trisulphide, yttrium sulfide CID PubChem: 166021 SMILES: [S--].[S--].[S--].[Y+3].[Y+3]
Bromure d’yttrium(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13469-98-2 Numéro MDL: MFCD00049710
Acétate d’yttrium(III) tétrahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 85949-60-6 Formule moléculaire: C6H17O10Y Poids moléculaire (g/mol): 338.10 Numéro MDL: MFCD00013048 Clé InChI: AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K Nom IUPAC: yttrium(3+) triacetate tetrahydrate SMILES: O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O