Learn More
Bromure d’yttrium(III) hydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
138.00€ - 722.00€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00049710
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11362258
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013158.14
25 g
138.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11372258
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013158.22
100 g
405.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11382258
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013158.30
250 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
It is a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00049710
Spécification
Yttrium(III) bromide hydrate
(REO)
Soluble in water.
99.99%
Hygroscopic
Cristalline
MFCD00049710
328.63 (Anhydrous)
Reacton™
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-728-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante