Learn More
Oxyde d’aluminium et d’yttrium, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
L’oxyde d’aluminium yttrium dopé à l’élément de terre rare est utilisé dans les lasers semi-conducteurs
171.00€ - 521.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12005-21-9 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00213958 |
Synonyme | Yttrium aluminum garnet; YAG |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15461707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041491.14 |
25 g |
171.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15471707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041491.22 |
100 g |
521.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Rare earth element doped yttrium aluminum oxide is used in solid state lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12005-21-9 | |
MFCD00213958 | |
Yttrium aluminum garnet; YAG |
Spécification
Yttrium aluminum oxide | |
12005-21-9 | |
(REO) | |
Yttrium aluminum garnet; YAG | |
99.9% | |
4.65 g/mL |
1760°C | |
Poudre | |
MFCD00213958 | |
593.62 | |
1.833 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-465-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only