Learn More
Chlorure d’ytterbium(III) hexahydraté, 99,9 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ytterbium(III) chloride hexahydrate |
Point de fusion | 865.0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.90% |
Formule linéaire | YbCl3·6H2O |
Fieser | 16,384 |
Merck Index | 14, 10105 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in absolute alcohol |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Ytterbium(III) chloride hexahydrate