Inorganic Manganese Compounds
Chlorure de manganèse(II) tétrahydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13446-34-9 Formule moléculaire: Cl2H8MnO4 Poids moléculaire (g/mol): 197.90 Numéro MDL: MFCD00149792 Clé InChI: CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L Nom IUPAC: manganese(2+) tetrahydrate dichloride SMILES: O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Sulfate de manganèse (II) monohydraté, + 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10034-96-5 Formule moléculaire: H2MnO5S Poids moléculaire (g/mol): 169.01 Numéro MDL: MFCD00149159 Clé InChI: ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L Synonyme: manganese 2+ sulfate hydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganous sulfate monohydrate, mnso4.h2o, manganese ii sulfate hydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate monohydrate CID PubChem: 177577 ChEBI: CHEBI:86364 Nom IUPAC: sulfate de manganèse(2+) hydraté SMILES: O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Chlorure de manganèse(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7773-01-5 Formule moléculaire: Cl2Mn Poids moléculaire (g/mol): 125.84 Numéro MDL: MFCD00011114 Clé InChI: GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L Synonyme: manganese ii chloride anhydrous crystalline, manganous chloride, anhydr, ksc171o6h, manganous chloride,anhydrous, acmc-20akkt, manganesechloride, manganese 2+ ion dichloride, manganese ii chloride, manganese chloride CID PubChem: 10313134 ChEBI: CHEBI:63041 SMILES: [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Oxyde de manganèse(IV), 99 %, calibre -10, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1313-13-9 Formule moléculaire: MnO2 Poids moléculaire (g/mol): 86.94 Numéro MDL: MFCD00003463 Clé InChI: NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: braunstein, black manganese oxide, mangandioxid, manganese oxide, manganese binoxide, manganese black, manganese superoxide, manganese peroxide, manganese iv oxide, manganese dioxide CID PubChem: 14801 Nom IUPAC: dioxomanganese SMILES: O=[Mn]=O
Oxyde de manganèse(IV), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1313-13-9 Formule moléculaire: MnO2 Poids moléculaire (g/mol): 86.94 Numéro MDL: MFCD00003463 Clé InChI: NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: braunstein, black manganese oxide, mangandioxid, manganese oxide, manganese binoxide, manganese black, manganese superoxide, manganese peroxide, manganese iv oxide, manganese dioxide CID PubChem: 14801 Nom IUPAC: dioxomanganèse SMILES: O=[Mn]=O
Oxyde de manganèse(IV), activé, tech., Mn 58 % min, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1313-13-9 Formule moléculaire: MnO2 Poids moléculaire (g/mol): 86.94 Numéro MDL: MFCD00003463 Clé InChI: NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: braunstein, black manganese oxide, mangandioxid, manganese oxide, manganese binoxide, manganese black, manganese superoxide, manganese peroxide, manganese iv oxide, manganese dioxide CID PubChem: 14801 Nom IUPAC: dioxomanganèse SMILES: O=[Mn]=O
Sulfate de manganèse(II) monohydraté, + 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10034-96-5 Formule moléculaire: H2MnO5S Poids moléculaire (g/mol): 169.01 Numéro MDL: MFCD00149159 Clé InChI: ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L Synonyme: manganese 2+ sulfate hydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganous sulfate monohydrate, mnso4.h2o, manganese ii sulfate hydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate monohydrate CID PubChem: 177577 ChEBI: CHEBI:86364 SMILES: O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Oxyde de manganèse(IV) actif, technologie. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1313-13-9 Formule moléculaire: MnO2 Poids moléculaire (g/mol): 86.94 Numéro MDL: MFCD00003463 Clé InChI: NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: braunstein, black manganese oxide, mangandioxid, manganese oxide, manganese binoxide, manganese black, manganese superoxide, manganese peroxide, manganese iv oxide, manganese dioxide CID PubChem: 14801 Nom IUPAC: dioxomanganèse SMILES: O=[Mn]=O
Oxyde de manganèse(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1313-13-9 Formule moléculaire: MnO2 Poids moléculaire (g/mol): 86.94 Numéro MDL: MFCD00003463 Clé InChI: NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: braunstein, black manganese oxide, mangandioxid, manganese oxide, manganese binoxide, manganese black, manganese superoxide, manganese peroxide, manganese iv oxide, manganese dioxide CID PubChem: 14801 Nom IUPAC: dioxomanganese SMILES: O=[Mn]=O
Sulfate de manganèse(II) monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10034-96-5 Formule moléculaire: H2MnO5S Poids moléculaire (g/mol): 169.01 Numéro MDL: MFCD00149159 Clé InChI: ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L Synonyme: manganese 2+ sulfate hydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganous sulfate monohydrate, mnso4.h2o, manganese ii sulfate hydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate monohydrate CID PubChem: 177577 ChEBI: CHEBI:86364 Nom IUPAC: manganese(2+) hydrate sulfate SMILES: O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Oxyde de manganèse(II), 99,99 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1344-43-0 Formule moléculaire: MnO Poids moléculaire (g/mol): 70.94 Numéro MDL: MFCD00016226 Clé InChI: VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: manganese protoxide, manganese monooxide, nu-manese, rosensthiel green, manganese oxide, cassel green, manganese green, manganese monoxide, manganosite, manganese ii oxide CID PubChem: 14940 Nom IUPAC: oxomanganèse SMILES: O=[Mn]
Sulfate de manganèse(II) tétrahydraté, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10101-68-5 Formule moléculaire: H8MnO8S Poids moléculaire (g/mol): 223.054 Numéro MDL: MFCD00149160 Clé InChI: CDUFCUKTJFSWPL-UHFFFAOYSA-L Synonyme: manganese ii sulphate tetrahydrate, manganese 2+ sulfate tetrahydrate, mn.so4.4h2o, acmc-1c6k2, mnso4.4h2o, manganese sulphate, tetrahydrate, unii-f46lh60l4m, manganese ii sulfate tetrahydrate, manganese sulfate tetrahydrate CID PubChem: 22572548 ChEBI: CHEBI:86358 Nom IUPAC: Sulfate de manganèse(2+) tétrahydraté SMILES: O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Mn+2]
Oxyde de manganèse(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1317-34-6 Formule moléculaire: Mn2O3 Poids moléculaire (g/mol): 157.873 Numéro MDL: MFCD00016217 Clé InChI: GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: oxo oxomanganiooxy manganese, manganese oxide, manganese 3+ oxide, manganese sisquioxide, manganese manganate, manganese trioxide, manganese sesquioxide, dimanganese trioxide, manganic oxide, manganese iii oxide CID PubChem: 14824 Nom IUPAC: Oxo(oxomanganiooxy)manganèse SMILES: O=[Mn]O[Mn]=O
Chlorure de manganèse(II) tétrahydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13446-34-9 Formule moléculaire: Cl2H8MnO4 Poids moléculaire (g/mol): 197.90 Numéro MDL: MFCD00149792 Clé InChI: CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L Nom IUPAC: manganese(2+) tetrahydrate dichloride SMILES: O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Carbonate de manganèse(II), 99,9 % (base de métaux excepté le Na), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 598-62-9 Formule moléculaire: CMnO3 Poids moléculaire (g/mol): 114.946 Numéro MDL: MFCD00011116 Clé InChI: XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L Synonyme: ccris 3660, unii-9zv57512zm, manganese carbonate mnco3, rhodochrosite, manganese carbonate 1:1, natural rhodochrosite, manganese 2+ carbonate, manganous carbonate, manganese ii carbonate, manganese carbonate CID PubChem: 11726 Nom IUPAC: manganèse(2+);carbonate SMILES: C(=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Chlorure de manganèse(II), solution aqueuse 1M, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7773-01-5 Formule moléculaire: Cl2Mn Poids moléculaire (g/mol): 125.84 Numéro MDL: MFCD00011114 Clé InChI: GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L Synonyme: manganese ii chloride anhydrous crystalline, manganous chloride, anhydr, ksc171o6h, manganous chloride,anhydrous, acmc-20akkt, manganesechloride, manganese 2+ ion dichloride, manganese ii chloride, manganese chloride CID PubChem: 10313134 ChEBI: CHEBI:63041 Nom IUPAC: Manganèse(2+) ;dichlorure SMILES: [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Sulfure de manganèse(II), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 18820-29-6 Formule moléculaire: MnS Poids moléculaire (g/mol): 87.00 Numéro MDL: MFCD00014210 Clé InChI: VCTOKJRTAUILIH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: manganese ii sulfide, ∼100 mesh particle size, 12687-82-0 cpd with unspecified mf, manganese 2+ sulfide, manganese sulphide, manganous sulfide, manganese ii sulfide, manganese sulfide CID PubChem: 87809 SMILES: [S--].[Mn++]
Nitrate de manganèse(II) tétrahydraté, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20694-39-7 Formule moléculaire: MnN2O6·4H2O Poids moléculaire (g/mol): 251.01 Numéro MDL: MFCD00149789 Clé InChI: ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: manganese 2+ dinitrate tetrahydrate, mn.2no3.4h2o, ksc206g2f, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, acmc-20akkk, manganese dinitrate tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, unii-03m0g68r5f, manganese nitrate tetrahydrate, manganese ii nitrate tetrahydrate CID PubChem: 182616 Nom IUPAC: Manganèse(2+) ; dinitrate ; tétrahydraté SMILES: [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2]
Oxyde de manganèse(IV), 88 %, précipité par électrolyse, actif, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1313-13-9 Formule moléculaire: MnO2 Poids moléculaire (g/mol): 86.94 Numéro MDL: MFCD00003463 Clé InChI: NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: braunstein, black manganese oxide, mangandioxid, manganese oxide, manganese binoxide, manganese black, manganese superoxide, manganese peroxide, manganese iv oxide, manganese dioxide CID PubChem: 14801 Nom IUPAC: dioxomanganèse SMILES: O=[Mn]=O
Bromure de manganèse(II), anhydre, 99 %, H2O <0,3 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13446-03-2 Numéro MDL: MFCD00011113
Chlorure de manganèse(II), ultra sec, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7773-01-5 Formule moléculaire: Cl2Mn Poids moléculaire (g/mol): 125.84 Numéro MDL: MFCD00011114 Clé InChI: GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L Synonyme: manganese ii chloride anhydrous crystalline, manganous chloride, anhydr, ksc171o6h, manganous chloride,anhydrous, acmc-20akkt, manganesechloride, manganese 2+ ion dichloride, manganese ii chloride, manganese chloride CID PubChem: 10313134 ChEBI: CHEBI:63041 SMILES: [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Fluorure de manganèse(II), poudre de cristaux rouges, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7782-64-1 Formule moléculaire: F2Mn Poids moléculaire (g/mol): 92.935 Numéro MDL: MFCD00016222 Clé InChI: CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L Synonyme: manganese ii fluoride, anhydrous trace metals basis, manganese fluoride di, mnf2, manganese fluorure, manganese fluorure french, manganese fluoride mnf2, manganese ii fluoride CID PubChem: 24528 Nom IUPAC: Difluoromanganèse SMILES: F[Mn]F
Acétate de manganèse(II) tétrahydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6156-78-1 Formule moléculaire: C4H14MnO8 Poids moléculaire (g/mol): 245.09 Numéro MDL: MFCD00062552 Clé InChI: CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L Synonyme: acmc-20akkp, manganese ii acetatetetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, manganese diacetate, tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganous acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganese ii acetate tetrahydrate CID PubChem: 93021 SMILES: O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Sulfate de manganèse(II) monohydraté, ACS, 98,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10034-96-5 Formule moléculaire: H2MnO5S Poids moléculaire (g/mol): 169.01 Numéro MDL: MFCD00149159 Clé InChI: ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L Synonyme: manganese 2+ sulfate hydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganous sulfate monohydrate, mnso4.h2o, manganese ii sulfate hydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate monohydrate CID PubChem: 177577 ChEBI: CHEBI:86364 Nom IUPAC: manganese(2+) hydrate sulfate SMILES: O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Oxyde de manganèse(II), Mn 76,0-78,0 %, généralement 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1344-43-0 Formule moléculaire: MnO Poids moléculaire (g/mol): 70.94 Numéro MDL: MFCD00016226 Clé InChI: VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: manganese protoxide, manganese monooxide, nu-manese, rosensthiel green, manganese oxide, cassel green, manganese green, manganese monoxide, manganosite, manganese ii oxide CID PubChem: 14940 Nom IUPAC: oxomanganèse SMILES: O=[Mn]
Bromure de manganèse(II) hydraté, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10031-20-6 Formule moléculaire: Br2H8MnO4 Poids moléculaire (g/mol): 286.81 Numéro MDL: MFCD00149791 Clé InChI: HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L Synonyme: manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese ii bromide hexahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese bromide tetrahydrate Nom IUPAC: manganese(2+) tetrahydrate dibromide SMILES: O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-]
Nitrate de manganèse(II), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10377-66-9 Formule moléculaire: MnN2O6 Poids moléculaire (g/mol): 178.946 Numéro MDL: MFCD00011112 Clé InChI: MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: manganesenitrate, manganese ii nitrate, anhydrous, nitric acid, manganese 2+ salt, manganese 2+ nitrate, manganese ii nitrate, manganous dinitrate, manganese dinitrate, manganous nitrate, manganese nitrate CID PubChem: 61511 Nom IUPAC: dinitrate de manganèse(2+) SMILES: [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Perchlorate de manganèse(II) hexahydraté, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15364-94-0 Formule moléculaire: Cl2H12MnO14 Poids moléculaire (g/mol): 361.92 Numéro MDL: MFCD00150255 Clé InChI: AIFGVOMWPFMOCN-UHFFFAOYSA-L Synonyme: manganese ii perchlorate hexahydrate, reagent grade, manganese ii hexahydrate diperchlorate ion, manganese 2+ ion hexahydrate diperchlorate, manganese 2+ diperchlorate hexahydrate, 2clo4.mn.6h2o, perchloric acid, manganese 2+ salt, hexahydrate, manganese ii perchlorate hexahydrate, manganese perchlorate hexahydrate CID PubChem: 203855 Nom IUPAC: manganese(2+) hexahydrate diperchlorate SMILES: O.O.O.O.O.O.[Mn++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Carbonate de manganèse(II), Mn 44 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 598-62-9 Formule moléculaire: CMnO3 Poids moléculaire (g/mol): 114.946 Numéro MDL: MFCD00011116 Clé InChI: XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L Synonyme: ccris 3660, unii-9zv57512zm, manganese carbonate mnco3, rhodochrosite, manganese carbonate 1:1, natural rhodochrosite, manganese 2+ carbonate, manganous carbonate, manganese ii carbonate, manganese carbonate CID PubChem: 11726 Nom IUPAC: manganèse(2+);carbonate SMILES: C(=O)([O-])[O-].[Mn+2]