Learn More
Acétate de manganèse(II) tétrahydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
25.70€ - 127.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6156-78-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H14MnO8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 245.09 |
Numéro MDL | MFCD00062552 |
Clé InChI | CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp |
CID PubChem | 93021 |
SMILES | O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10700911
|
Thermo Scientific Acros
205660250 |
25 g | Flacon en plastique |
25.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10082740
|
Thermo Scientific Acros
205665000 |
500 g | Flacon en plastique |
36.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10723475
|
Thermo Scientific Acros
205660025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
127.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
6156-78-1 | |
245.09 | |
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L | |
93021 |
C4H14MnO8 | |
MFCD00062552 | |
manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp | |
O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Spécification
Manganese(II) acetate tetrahydrate | |
99+% | |
Rose | |
Crystals | |
C4H14MnO8 | |
MFCD00062552 | |
14, 5724 | |
Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol | |
O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
245.09 | |
245.09 | |
Analytique |
>300.0°C | |
6156-78-1 | |
6 to 7 (5% soln.) | |
99% min. (Complexometry) | |
(CH3CO2)2Mn·4H2O | |
>130°C | |
manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp | |
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L | |
Diacétate de manganèse(2+) tétrahydraté | |
93021 | |
≥99% | |
1.58 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'rtecsNumber' : AI5775000
- Manganese(II) acetate tetrahydrate
RUO – Research Use Only