Learn More
Chlorure de manganèse(II) tétrahydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
26.80€ - 262.00€
Identifiants chimiques
CAS 13446-34-9
Formule moléculaire Cl2H8MnO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.90
Numéro MDL MFCD00149792
Clé InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10096063
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
205891000
100 g Flacon en plastique
26.80€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10552991
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
205895000
500 g Flacon en plastique
78.60€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11994191
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
205890025
2.5 kg Flacon en plastique
262.00€
2.50kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13446-34-9
197.90
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Cl2H8MnO4
MFCD00149792
manganese(2+) tetrahydrate dichloride
Spécification
Manganese(II) chloride tetrahydrate
13446-34-9
Poudre cristalline fine
Cl2H8MnO4
MFCD00149792
15,5793
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+) tetrahydrate dichloride
197.91
Analytique
58.0°C
Rose
99% min. (Complexometry)
MnCl2·4H2O
07,222; 09,288
Solubility in water: 1980g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
197.90
≥99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.