Learn More
Oxyde de manganèse(II), 99,99 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
33.30€ - 152.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1344-43-0 |
---|---|
Formule moléculaire | MnO |
Poids moléculaire (g/mol) | 70.94 |
Numéro MDL | MFCD00016226 |
Clé InChI | VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide |
CID PubChem | 14940 |
Nom IUPAC | oxomanganèse |
SMILES | O=[Mn] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11904151
|
Thermo Scientific Acros
436970010 |
1 g | Flacon en verre |
33.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11914151
|
Thermo Scientific Acros
436970100 |
10 g | Flacon en verre |
152.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
1344-43-0 | |
70.94 | |
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N | |
14940 | |
O=[Mn] |
MnO | |
MFCD00016226 | |
manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide | |
oxomanganèse |
Spécification
Manganese(II) oxide | |
1344-43-0 | |
Poudre cristalline et morceaux | |
MnO | |
manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide | |
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N | |
oxomanganèse | |
14940 | |
99.99% |
1650.0°C | |
Vert | |
76.7 to 78.2% (Mn) (Complexometry) | |
MFCD00016226 | |
Solubility in water: insoluble | |
O=[Mn] | |
70.94 | |
70.94 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-695-8
- Manganese(II) oxide
RUO – Research Use Only