Chlorine
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de pararosaniline, 98 %, pur
CAS: 569-61-9 Formule moléculaire: C19H17N3·HCl Poids moléculaire (g/mol): 323.83 Clé InChI: JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: parafuksin, c.i. basic red 9, ci basic red 9, basic fuchsin, p-fuchsin, parafuchsine, pararosaniline chloride, parafuchsin, pararosaniline hydrochloride, basic red 9 CID PubChem: 11292 ChEBI: CHEBI:87663 Nom IUPAC: 4-[(-Aminophényl)-(-iminocyclohexa--dien--ylidène)méthyl]aniline4-aminophényl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]aniline ;chlorhydrate SMILES: C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Hexachloroplatine(IV) d’hydrogène hydraté, Pt 40 % de ca., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 26023-84-7 Formule moléculaire: Cl6H2Pt Poids moléculaire (g/mol): 409.80 Numéro MDL: MFCD00149909 Clé InChI: ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J Synonyme: Platinic chloride, Hexachloroplatinic acid Nom IUPAC: dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) SMILES: [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Chlorure de 2-naphthoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2243-83-6 Formule moléculaire: C11H7ClO Poids moléculaire (g/mol): 190.63 Numéro MDL: MFCD00004093 Clé InChI: XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N Synonyme: beta-naphthalenecarbonyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, .beta.-naphthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, 2-napthoyl chloride, beta-naphthoyl chloride, 2-naphthoylchloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoyl chloride CID PubChem: 75246 Nom IUPAC: Chlorure de naphtalène2-carbonyle SMILES: C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl
Tétrachloroaurate(III) d’hydrogène hydraté, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 27988-77-8 Formule moléculaire: AuCl4H Poids moléculaire (g/mol): 339.77 Numéro MDL: MFCD00149903 Clé InChI: RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K Synonyme: Gold trichloride acid hydrate, Chloroauric acid hydrate Nom IUPAC: hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium) SMILES: [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Chlorure de carbamylcholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 51-83-2 Formule moléculaire: C6H15ClN2O2 Poids moléculaire (g/mol): 182.65 Numéro MDL: MFCD00012011 Clé InChI: AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: isopto carbachol, miostat, carbamylcholine chloride, doryl, jestryl, carbocholine, carbacholine, carbachol chloride, carbamoylcholine chloride, carbachol CID PubChem: 5831 ChEBI: CHEBI:3385 Nom IUPAC: 2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride SMILES: [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
Chlorure de 2-quinoxaloyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 54745-92-5 Formule moléculaire: C9H5ClN2O Poids moléculaire (g/mol): 192.6 Clé InChI: SOPDQKNXOCUBSR-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-quinoxalinecarbonyl chloride 7ci, 9ci, 2-quinoxaline carbonyl chloride, 2-quinoxalinylcarbonyl chloride, 2-quinoxaloylchloride, 2-quinoxaloyl chloride, 2-quinoxalinecarbonylchloride, 2-quinoxalinecarbonyl chloride CID PubChem: 2734681 Nom IUPAC: chlorure de quinoxaline-2-carbonyle SMILES: C1=CC=C2C(=C1)N=CC(=N2)C(=O)Cl