Learn More
Tétrachloroaurate(III) d’hydrogène hydraté, Thermo Scientific Chemicals
195.00€ - 785.00€
Identifiants chimiques
CAS | 27988-77-8 |
---|---|
Formule moléculaire | AuCl4H |
Poids moléculaire (g/mol) | 339.77 |
Numéro MDL | MFCD00149903 |
Clé InChI | RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | Chloroauric acid hydrate, Gold trichloride acid hydrate |
Nom IUPAC | hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium) |
SMILES | [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10791111
|
Thermo Scientific Acros
223620010 |
1 g | Flacon en verre |
195.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10001611
|
Thermo Scientific Acros
223620050 |
5 g | Flacon en verre |
785.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur le marquage peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
27988-77-8 | |
339.77 | |
RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K | |
hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium) |
AuCl4H | |
MFCD00149903 | |
Chloroauric acid hydrate, Gold trichloride acid hydrate | |
[H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl |
Spécification
Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate | |
p.a. | |
Orange | |
AuCl4H | |
MFCD00149903 | |
Chloroauric acid hydrate, Gold trichloride acid hydrate | |
RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K | |
hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium) | |
339.78 |
30.0°C | |
27988-77-8 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
HAuCl4·xH2O | |
14, 4522 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
[H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl | |
339.77 | |
≥49% (Au) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Nocif en cas d’ingestion
Peut provoquer une allergie cutanée.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche