Learn More
Chlorure de carbamylcholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
101.51€ - 357.78€
Identifiants chimiques
CAS | 51-83-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15ClN2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.65 |
Numéro MDL | MFCD00012011 |
Clé InChI | AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol |
CID PubChem | 5831 |
ChEBI | CHEBI:3385 |
Nom IUPAC | 2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride |
SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10331753
|
Thermo Scientific Acros
108240050 |
5 g | Flacon en verre |
101.51€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11390622
|
Thermo Scientific Acros
108240250 |
25 g | Flacon en verre |
357.78€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
51-83-2 | |
182.65 | |
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N | |
5831 | |
2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride |
C6H15ClN2O2 | |
MFCD00012011 | |
carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol | |
CHEBI:3385 | |
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O |
Spécification
Carbamylcholine chloride | |
51-83-2 | |
Poudre cristalline | |
C6H15ClN2O2 | |
MFCD00012011 | |
carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol | |
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N | |
2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride | |
5831 | |
182.65 | |
Authentique |
200°C to 204°C | |
Blanc | |
99% | |
H2NCO2CH2CH2N(CH3)3Cl | |
15,1781 | |
Solubility in water: 1g/mL. Other solubilities: 1g/50 mL alcohol,1g/10 mL methanol,practically insoluble in chloroform and ether | |
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O | |
182.65 | |
CHEBI:3385 | |
99% | |
2.0% max. (105°C, 2 hrs) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-127-3
- Carbamylcholine chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./