Learn More
Chlorhydrate de N-α-benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10159449
Chlorhydrate de N-α-benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10159449
1 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10159449
Marque: Thermo Scientific Acros 428640010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-α-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride
Point de fusion 223.0°C
CAS 21653-40-7
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Formule moléculaire C19H22N6O4·HCl
Numéro MDL MFCD00063682
Synonyme bz-arg-pna.hcl, s-n-5-guanidino-1-4-nitrophenyl amino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, nalpha-benzoyl-l-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, bani, s-5-amidinoamino-2-benzoylamino-n-4-nitrophenyl valeramide monohydrochloride, l-bapna, 2s-5-carbamimidamido-n-4-nitrophenyl-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, bz-arg-pna-hcl, bz-arg-pna hcl, bz-arg-pna . hcl
Clé InChI DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Nom IUPAC N-[(2S)-5-(diaminométhylidèneamino)-1-(4-nitroanilino)-1-oxopentan-2-yl]benzamide;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 434.88
CID PubChem 16219022
Poids de la formule 434.88
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Nalpha-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorhydrate de N-α-benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >