Les milieux de culture cellulaire
Gibco™ Supplément B-27™ (50X), sans sérum
Utilisé pour favoriser la croissance à faible ou à haute densité et la viabilité à court ou à long terme des neurones hippocampiques et du SNC. Le supplément Gibco™ B27™ sans sérum convient à la plupart des applications relatives aux cellules neuronales.
Gibco™ DMEM, haute teneur en glucose, sans glutamine
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. DMEM Gibco™, haute teneur en glucose, sans glutamine, est utilisé dans les applications de traitement de culture cellulaire.
Gibco™ Supplément N-2 (100X)
Supplément N-2 (100X)
Gibco™ Milieu de culture à réduction de sérum Opti-MEM™ I
Le milieu à sérum réduit Opti-MEM™ I est un milieu essentiel minimal (MEM) amélioré qui permet une réduction de la supplémentation en sérum de veau fœtal d’au moins 50 % sans modification du taux de croissance ni de la morphologie.
Gibco™ DMEM, haute teneur en glucose, sans glutamine, sans rouge de phénol
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. DMEM Gibco™, haute teneur en glucose, sans glutamine, aucun rouge de phénol n’est utilisé dans les applications de traitement de culture cellulaire.
Gibco™ Milieu RPMI 1640 (modification ATCC)
Initialement développé pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche
Gibco™ Advanced DMEM/F-12
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Le DMEMF/12 avancé Gibco™ est utilisé dans les applications de traitement de culture cellulaire.
Gibco™ Supplément B-27™ (50X), sans vitamine A
Convient à la plupart des applications relatives aux cellules neuronales
Gibco™ Milieu F-12K de Ham (Kaighn)
Une modification du mélange nutritif F-12 de Ham
Gibco™ Milieu à sérum réduit I Opti-MEM™, sans rouge de phénol
Un milieu essentiel minimal (MEM) amélioré qui permet une réduction de la supplémentation en sérum de veau fœtal d’au moins 50 %, sans modification du taux de croissance cellulaire ni de la morphologie des cellules
Gibco™ Milieu de congélation des cultures cellulaires Recovery™
Milieu de congélation complet et prêt à l’emploi pour la cryoconservation d’une grande variété de cellules de mammifères, notamment CHO-S, CHO-K1, HEK 293, Jurkat et NIH 3T3
Gibco™ DMEM, sans glucose
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. DMEM Gibco™ sans glucose est utilisé dans les applications de traitement de culture cellulaire.
Gibco™ DMEM, haute teneur en glucose, HEPES, pas de rouge de phénol
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. DMEM Gibco™, haute teneur en glucose, HEPES, aucun rouge de phénol n’est utilisé dans les applications de traitement de culture cellulaire.
Gibco™ DMEM/F-12, supplément GlutaMAX™
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Le DMEMF/12 Gibco™, supplément GlutaMAX™, est utilisé dans les applications de traitement de cultures cellulaires.
Gibco™ Collagénase, type I, poudre
Coupe la liaison entre un acide aminé neutre (X) et la glycine dans la séquence Pro-X-Gly-Pro, très fréquente dans le collagène
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Le DMEM ⁄ F-12 Gibco™, HEPES, est utilisé dans les applications de traitement de cultures cellulaires.
Gibco™ Milieu RPMI 1640, sans glucose
Initialement développé pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche
Gibco™ Mélange nutritif F-12 de Ham
Conçu pour l’étalement monocellulaire sans sérum des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO)
Gibco™ Collagénase, type IV, poudre
Coupe la liaison entre un acide aminé neutre (X) et la glycine dans la séquence Pro-X-Glyc-Pro, très fréquente dans le collagène.
Gibco™ Collagénase, type II, poudre
Coupe la liaison entre un acide aminé neutre (X) et la glycine dans la séquence Pro-X-Glyc-Pro, très fréquente dans le collagène.
Gibco™ Milieu Essential 8™
Milieu Essential 8™
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES, sans rouge de phénol
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Le DMEM ⁄ F-12 Gibco™, HEPES, sans rouge de phénol est utilisé dans les applications de traitement de cultures cellulaires et tissulaires ex vivo chez l’humain.
Gibco™ Dispase de type II, poudre
Amino-endo peptidase qui hydrolyse les liaisons peptidiques N-terminales des résidus d’acides aminés apolaires
Gibco™ MEM, sans glutamine, sans rouge de phénol
Le milieu essentiel minimal est couramment utilisé pour les milieux de cultures cellulaires
Gibco™ Supplément IMDM, GlutaMAX™
Le milieu modifié de Dulbecco d’Iscove est parfaitement adapté aux cultures cellulaires de haute densité à prolifération rapide, notamment aux cellules Jurkat, COS-7 et macrophages
Gibco™ Tampon de dissociation cellulaire, sans enzyme, PBS
Aucun composant d’origine animale
Gibco™ IMDM
Le milieu modifié de Dulbecco d’Iscove est parfaitement adapté aux cultures cellulaires de haute densité à prolifération rapide, notamment aux cellules Jurkat, COS-7 et macrophages
Gibco™ Supplément B-27™ Plus (50 X)
Le supplément B-27 Plus est la nouvelle génération du produit de culture cellulaire neuronale le plus cité, le supplément B-27
Gibco™ DMEM, à haute teneur en glucose, pyruvate
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. DMEM Gibco™, haute teneur en glucose, pyruvate, est utilisé dans les applications de traitement de culture cellulaire.
Gibco™ Milieu d’expression Expi293™
Milieu d’expression Expi293™
Les milieux de culture cellulaire soutiennent la croissance et la conservation de diverses lignées cellulaires de mammifères et autres in vitro, sous forme de cultures adhérentes ou en suspension. La culture cellulaire garantit la praticité, le contrôle, la constance et la reproductibilité des résultats, en particulier lors de l’utilisation de cellules clonales.
La culture cellulaire comporte des applications multiples dans le domaine de la biologie cellulaire et moléculaire:
- Étude de la physiologie cellulaire normale et de la biochimie
- Fabrication de vaccins, de protéines thérapeutiques et d’anticorps monoclonaux à l’aide de bioprocédés industriels / d’un bioréacteur grâce à des systèmes d’expression des protéines recombinants et à haut rendement
- Analyse et développement de produits pharmaceutiques, y compris le métabolisme des médicaments et la toxicologie
- Autres applications émergentes dans le domaine de la culture cellulaire, de l’immunothérapie et de la thérapie cellulaire
Les milieux de culture disponibles dans le commerce sont soumis à des tests et à des contrôles de fabrication extrêmement stricts. Ils sont regroupés en différentes catégories:
- Milieux classiques de culture de cellules de mammifères (DMEM, MEM, RPMI 1640, de McCoy, de Ham, BME et EBSS) contiennent tous les nutriments dont les cellules ont besoin pour croître, tels que des acides aminés, des minéraux, des vitamines et du glucose
- Les suppléments, additifs et réactifs pour milieux individuels, y compris les facteurs de croissance (par exemple le pyruvate), les antibiotiques, les hormones, les milieux de cryoconservation, les réactifs de dissociation cellulaire et les sérums d’origine animale (par exemple le sérum du veau fœtal [SVF]), qui contiennent un mélange naturel de nutriments prêt à l’emploi
- Les milieux spéciaux, y comprisles milieux pour cellules souches, les milieux de transfection et les additifs sans sérum ou exempts de composés d’origine animale (ADCF)
- Les tampons accessoires et réactifs, y compris les solutions salines équilibrées (tampons au phosphate salin PBS, HBSS de Hank, EBBS de Earle), les tampons au bicarbonate de sodium et HEPES, le rouge de phénol, l’eau pour culture cellulaire et les microsupports pour cellules adhérentes
Les milieux de culture cellulaire sont normalement fournis sous forme de liquides, de concentrés, de poudres ou d’autres solides prêts à l’emploi et préstérilisés, en flacons ou en sachets étanches à usage unique pour une intégration aux systèmes de récolte de culture cellulaire compatibles.
Commercially available cell culture media are subject to very stringent testing and manufacturing controls. They fall into several categories:
Commercially available cell culture media are subject to very stringent testing and manufacturing controls. They fall into several categories:
Commercially available cell culture media are subject to very stringent testing and manufacturing controls. They fall into several categories: