Learn More
Gibco™ Milieu d’expression Expi293™
Click to view available options
Quantité:
1 l
10 L
20 L
6 x 1 l
Conditionnement:
10L
1L
20L
Description
Expi293 Expression Medium is a chemically defined, serum-free, protein-free medium for growth and transfection of suspension-adapted human embryonic kidney (HEK) 293 cells. It is specifically designed as a core component to support high density culture of Expi293F cells in the Expi293 Expression System for scalable transient protein expression.
Le milieu d’expression Expi293™ est un milieu de culture défini chimiquement, exempt de sérum et de protéines pour la croissance et la transfection de cellules embryonnaires humaines de rein (HEK) 293 adaptées à la suspension. Il est spécialement conçu comme un composant clé pour favoriser la culture haute densité des cellules Expi293F™ dans le système d’expression Expi293™ pour l’expression transitoire et évolutive de protéines.
Favorise la croissance des cultures de cellules 293 en suspension à des densités dépassant 1,5 x 10^7 cellules / ml
Le milieu de culture exempt de sérum, en suspension, compatible avec la transfection, permet un taux d’efficacité des transfections supérieur à 70 % lorsque le réactif de transfection ExpiFectamine™ est utilisé
Permet l’expression soutenue et de haut niveau de cultures transitoirement transfectées de haute densité, parvenant à des rendements jusqu’à 1 gramme par litre de protéines recombinantes
Favorise la croissance et la transfection des cellules 293 dans des formats de culture inférieurs à 1 ml dans des plaques multipuits et supérieurs à 10 l dans des bioréacteurs jetables
Ne contient pas de rouge de phénol
Le milieu d’expression Expi293™ est formulé avec le réactif GlutaMAX™-I. Il est prêt à l’emploi et ne nécessite pas de supplémentation. La formulation définie chimiquement a pour résultat une reproductibilité et une fiabilité lot à lot élevées. Le milieu d’expression Expi293™ ne contient pas de composants d’origine humaine ou animale. Le milieu de culture n’est pas recommandé pour les cultures de cellules adhérentes.
Le milieu d’expression Expi293™ est formulé avec le réactif GlutaMAX™-I. Il est prêt à l’emploi et ne nécessite pas de supplémentation. La formulation définie chimiquement a pour résultat une reproductibilité et une fiabilité lot à lot élevées. Le milieu d’expression Expi293™ ne contient pas de composants d’origine humaine ou animale. Le milieu de culture n’est pas recommandé pour les cultures de cellules adhérentes.
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | Expi293F™ |
| Classification | Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu d’expression |
| Avec additifs | GlutaMAX |
| Sans additif | Sans rouge de phénol |
| Gamme de produits | Expi293 |
| Quantité | 10 L |
| Contenu et stockage | Un sachet universel de 10 litres Stockez dans l’obscurité entre 2 et 8°C. |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.