Learn More
Gibco™ Advanced DMEM/F-12
Le milieu avancé DMEM ⁄ F-12 (Dulbecco’s Modified Eagle Medium/Ham’s F-12) est un milieu basal communément utilisé, qui permet la culture de cellules de mammifère avec une supplémentation moindre en sérum de veau fœtal (SVF).
44.16€ - 412.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
---|---|
Lignée cellulaire | MRC-5, SP2, Vero, WI-38 et Jurkat |
Classification | Origine animale |
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Requires: Supplémentation
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11540446
![]() |
Gibco™
12634010 |
500 mL |
44.16€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11550446
![]() |
Gibco™
12634028 |
10 x 500 mL |
412.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel d’Eagle original
- Formulé à l’origine avec peu de glucose (1 g / l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
- Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Origine animale | |
Liquide | |
Sérum réduit | |
Sterile-filtered | |
Sans glutamine, Sans HEPES | |
Gibco™ |
MRC-5, SP2, Vero, WI-38 et Jurkat | |
1 X | |
DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)/F-12 | |
Stérilisation par filtration | |
Haute teneur en glucose, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Acides aminés non essentiels (AANE) | |
Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485 | |
Température ambiante |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois à compter de la date de fabrication
- Methyl benzoate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Methyl benzoate