Learn More
Gibco™ Milieu de culture à réduction de sérum Opti-MEM™ I
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4919917
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 15392402
Marque: Gibco™ 31985070
Le milieu à sérum réduit Opti-MEM™ I est un milieu essentiel minimal (MEM) amélioré qui permet une réduction de la supplémentation en sérum de veau fœtal d’au moins 50 % sans modification du taux de croissance ni de la morphologie.
Le milieu de culture Opti-MEMI est également recommandé avec l’utilisation des réactifs de transfection des lipides cationiques, tels que le réactif Lipofectamine™. Le milieu Opti-MEM I peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifère en suspension et adhérentes, notamment les cellules Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK, et les fibroblastes primaires.
  • L’Opti-MEM I est modifié comme suit : avec la L-glutamine, rouge de phénol
  • Il s’agit d’un milieu unique contenant insuline, transferrine, hypoxanthine, thymidine et des éléments traces
  • Des composants complémentaires permettent une réduction de la supplémentation en sérum d’au moins 50 %
  • Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,4g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture cellulaire de mammifères, transfection plasmidique, transfection ARNi, transfection de siARN synthétique, transfection, transfection plasmidique shRNA et miR Arni
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Sp2, AE-1, CHO, BHK-21 et HEK
Type de cellule Fibroblastes primaires
Classification Origine humaine
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Opti-MEM I
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco, Opti-MEM
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.