Metal aryls
Dichlorure de diphénylgermanium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1613-66-7 Formule moléculaire: C12H14Cl2Ge Poids moléculaire (g/mol): 301.77 Numéro MDL: MFCD00013587 Clé InChI: YROQISGFJISKEN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: germanium diphenyl dichloride, germane,dichlorodiphenyl, acmc-1bssq, dichloro diphenyl germane, dichlorodiphenylgermene, germane, dichlorodiphenyl, diphenylgermanium dichloride, diphenyldichlorogermane CID PubChem: 74167 Nom IUPAC: dichloro(diphényl)germane SMILES: Cl.Cl.[GeH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Chlorure de triphénylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 639-58-7 Formule moléculaire: C18H17ClSn Poids moléculaire (g/mol): 387.49 Numéro MDL: MFCD00000519 Clé InChI: ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tinmate, aquatin, triphenylchlorostannane, tptc, brestanol, stannane, chlorotriphenyl, triphenylchlorotin, chlorotriphenyltin, fentin chloride, triphenyltin chloride CID PubChem: 12540 ChEBI: CHEBI:35036 Nom IUPAC: chloro(triphényl)stannane SMILES: Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
2-(tri-n-butylstannyl)thiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 54663-78-4 Formule moléculaire: C16H30SSn Poids moléculaire (g/mol): 373.19 Numéro MDL: MFCD00192513 Clé InChI: UKTDFYOZPFNQOQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-thienyltributyltin, tributyl-thiophen-2-yl-stannane, 2-tri-n-butylstannyl thiophene, stannane, tributyl-2-thienyl, tributyl thien-2-yl stannane, tributyl 2-thienyl stannane, tributyl 2-thienyl tin, 2-tributylstannyl thiophene, tributyl thiophen-2-yl stannane CID PubChem: 2779373 Nom IUPAC: tributyl(thiophen-2-yl)stannane SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CS1
2-(tri-n-butylstannyl)pyridine, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17997-47-6 Formule moléculaire: C17H31NSn Poids moléculaire (g/mol): 368.152 Numéro MDL: MFCD00052052 Clé InChI: GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tri-n-butyl 2-pyridyl tin, 2-tributylstannyl-pyridine, 2-pyridyltri-n-butyltin, 2-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 2-pyridyltributyltin, tributyl 2-pyridyl tin, 2-tributylstannylpyridine, 2-tri-n-butylstannylpyridine, 2-tributylstannyl pyridine CID PubChem: 607784 Nom IUPAC: tributyl(pyridin-2-yl)stannane SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=N1
Tributylphénylétain, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 960-16-7 Formule moléculaire: C18H32Sn Poids moléculaire (g/mol): 367.16 Numéro MDL: MFCD00134394 Clé InChI: SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: phenyl tributyl tin, phenyl tnbutyl tin, tributylphenyl tin, phenyltributlytin, phenyltri-n-butyltin, phenyltributyltin, stannane, tributylphenyl, phenyltributylstannane, tributylphenyltin, tributyl phenyl stannane CID PubChem: 607632 Nom IUPAC: tributyl(phényl)stannane SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1
4-(tri-n-butylstannyl)pyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 124252-41-1 Formule moléculaire: C17H31NSn Poids moléculaire (g/mol): 368.15 Numéro MDL: MFCD01319071 Clé InChI: UNEPXPMBVGDXGH-UHFFFAOYSA-N CID PubChem: 2737318 Nom IUPAC: tributyl(pyridin-4-yl)stannane SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=NC=C1
Chlorure de phénylmercure(II), 96 %, Hg 63,5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100-56-1 Formule moléculaire: C6H5ClHg Poids moléculaire (g/mol): 313.15 Numéro MDL: MFCD00000463 Clé InChI: AWGTVRDHKJQFAX-UHFFFAOYSA-M Synonyme: mersolite 2, agronal, stopspot, merfazin, mercutal, hexason, mercury, chlorophenyl, phenylmercury chloride, agrenal, phenylmercuric chloride CID PubChem: 7511 Nom IUPAC: chloro(phényl)mercure SMILES: Cl[Hg]C1=CC=CC=C1
2-(tri-n-butylstannyl)pyrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 205371-27-3 Formule moléculaire: C16H30N2Sn Poids moléculaire (g/mol): 369.14 Numéro MDL: MFCD01319077 Clé InChI: OVBXTKIWZAHFAC-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tributylstannylpyrazine, tributyl-pyrazin-2-yl-stannane, 2-tri-n-butylstannyl pyrazine, tributylstannyl-pyrazine, pyrazin-2-yl tributylstannane, pyrazine,2-tributylstannyl, pyrazine, tributylstannyl, 2-tributylstannylpyrazine, 2-pyrazinyl tributyltin, 2-tributylstannyl pyrazine CID PubChem: 2737316 Nom IUPAC: tributyle(pyrazin-2-yl)stannane SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CN=C1
Acétate de phénylmercure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 62-38-4 Formule moléculaire: C8H8HgO2 Poids moléculaire (g/mol): 336.742 Numéro MDL: MFCD00008691 Clé InChI: XEBWQGVWTUSTLN-UHFFFAOYSA-M Synonyme: meracen, kwiksan, hostaquik, gallotox, dyanacide, liquiphene, anticon, acetoxyphenylmercury, phenylmercury acetate, phenylmercuric acetate CID PubChem: 16682730 ChEBI: CHEBI:27684 Nom IUPAC: acétyloxy(phényl)mercure SMILES: CC(=O)O[Hg]C1=CC=CC=C1
Dichlorure de triphénylantimoine(V), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 594-31-0 Formule moléculaire: C18H15Cl2Sb Poids moléculaire (g/mol): 423.978 Numéro MDL: MFCD00013598 Clé InChI: PDGPVQHGCLPCES-UHFFFAOYSA-L Synonyme: acmc-1ao41, stibine, triphenyl-, dichloride 6ci, dichlorid trifenylantimonicny czech, dichlorid trifenylantimonicny, triphenylstibine dichloride, antimony, triphenyldichloride, dichlorotriphenylstibine, dichlorotriphenylantimony, antimony, dichlorotriphenyl, triphenylantimony dichloride CID PubChem: 11662 Nom IUPAC: dichloro(triphényl)-$l^{5}-stibane SMILES: C1=CC=C(C=C1)[Sb](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)(Cl)Cl
1-méthyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyrrole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 118486-97-8 Formule moléculaire: C17H33NSn Poids moléculaire (g/mol): 370.168 Numéro MDL: MFCD01319022 Clé InChI: DINAKCGOEKXDTP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tributylstannyl-1-methylpyrrole, tributyl-1-methylpyrrol-2-yl stannane, acmc-20aotm, n-methyl-2-tributylstannyl-1h-pyrrole, 1-methyl-2-tri-n-butylstannyl pyrrole, 1-methylpyrrol-2-yl tributyltin, 1h-pyrrole,1-methyl-2-tributylstannyl, 1-methyl-2-tributylstannylpyrrole, 1-methyl-2-tributylstannyl-1h-pyrrole, 1-methyl-2-tributylstannyl pyrrole CID PubChem: 2769397 Nom IUPAC: tributyl-(1-méthylpyrrol-2-yl)stannane SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CN1C
2-(tri-n-butylstannyl)oxazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 145214-05-7 Formule moléculaire: C15H29NOSn Poids moléculaire (g/mol): 358.113 Numéro MDL: MFCD06798076 Clé InChI: YOWGRWHKDCHINP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-tributylstannanyloxazole, 2-tributylstannyl-oxazole, acmc-20aom1, 2tributylstannyloxazole, 2-tributylstannyloxazole, 2-tributylstannanyl-oxazole, 2-tributylstannyl-1,3-oxazole, 2-tri-n-butylstannyl oxazole, 2-tributylstannyl oxazole CID PubChem: 15486183 Nom IUPAC: tributyle(1,3-oxazol-2-yl)stannane SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CO1
4-(tri-n-butylstannyl)thiazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 173979-01-6 Formule moléculaire: C15H29NSSn Poids moléculaire (g/mol): 374.17 Numéro MDL: MFCD01319073 Clé InChI: YYQKQPYPLADFMK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tri-n-butyl-4-thiazolyltin, 4-thiazolyltri-n-butylstannane, 4-tri-n-butylstannylthiazole, 4-tributylstannanyl-thiazole, 4-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 4-tri-n-butylstannyl thiazole, 4-tributylstannylthiazole, 4-tributylstannyl-1,3-thiazole, 4-tributylstannyl thiazole CID PubChem: 2763258 SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CSC=N1
2-(tri-n-butylstannyl)thiazole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 121359-48-6 Formule moléculaire: C15H29NSSn Poids moléculaire (g/mol): 374.174 Numéro MDL: MFCD01319057 Clé InChI: WUOFQGMXQCSPPV-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-tri-n-butylstannyl thiazole, 2-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 1,3-thiazol-2-yl tributylstannane, 2-tributylstannanyl-thiazole, thiazole, 2-tributylstannyl, tributylstannylthiazole, thiazole,2-tributylstannyl, 2-tributylstannyl-1,3-thiazole, 2-tributylstannylthiazole, 2-tributylstannyl thiazole CID PubChem: 2763259 Nom IUPAC: tributyle(1,3-thiazol-2-yl)stannane SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CS1
5-(tri-n-butylstannyl)pyrimidine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 144173-85-3 Formule moléculaire: C16H30N2Sn Poids moléculaire (g/mol): 369.14 Numéro MDL: MFCD01319056 Clé InChI: QRDQHTJNKPXXRQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tributyl 5-pyrimidinyl stannane, 5-tri-butylstannyl pyrimidine, tri-n-butyl 5-pyrimidinyl tin, 5-tributylstannanyl-pyrimidine, 5-tributylstannylpyrimidine, acmc-20dn5a, 5-tri-n-butylstannyl pyrimidine, tributyl pyrimidin-5-yl stannane, pyrimidine, 5-tributylstannyl, 5-tributylstannyl pyrimidine CID PubChem: 2763249 Nom IUPAC: tributyl(pyrimidine-5-yl)stannane SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CN=C1
Diméthyldiphénylétain, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1080-43-9 Formule moléculaire: C14H16Sn Poids moléculaire (g/mol): 302.992 Numéro MDL: MFCD00058812 Clé InChI: INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: stannane, dimethyldiphenyl, acmc-1bqk3, dimethyldiphenyltin CID PubChem: 11130460 Nom IUPAC: diméthyl(diphényl)stannane SMILES: C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
2-méthylsulfonyl-5-(tri-n-butylstannyl)pyrimidine, 96 %, Thermo Scientific™
CAS: 122476-85-1 Formule moléculaire: C17H32N2O2SSn Poids moléculaire (g/mol): 447.225 Numéro MDL: MFCD07787379 Clé InChI: RRHTVQOGUAOHDR-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-methylsulfonyl-5-tri-n-butylstannyl pyrimidine, tributyl-2-methylsulfonylpyrimidin-5-yl stannane, 2-methylsulphonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, 2-methanesulfonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, 2-methylsulfonyl-5-tributylstannyl pyrimidine CID PubChem: 2763272 Nom IUPAC: tributyl-(2-méthylsulfonylpyrimidine-5-yl)stannane SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=C(N=C1)S(=O)(=O)C
Tri-n-butylphénylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 960-16-7 Formule moléculaire: C18H32Sn Poids moléculaire (g/mol): 367.164 Numéro MDL: MFCD00134394 Clé InChI: SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: phenyl tributyl tin, phenyl tnbutyl tin, tributylphenyl tin, phenyltributlytin, phenyltri-n-butyltin, phenyltributyltin, stannane, tributylphenyl, phenyltributylstannane, tributylphenyltin, tributyl phenyl stannane CID PubChem: 607632 Nom IUPAC: tributyl(phényl)stannane SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1
3-(1,1,1-tributylstannyl)pyridine, 90 %, Thermo Scientific™
CAS: 59020-10-9 Formule moléculaire: C17H31NSn Poids moléculaire (g/mol): 368.152 Numéro MDL: MFCD00052054 Clé InChI: CFQJBWKKHCMCGJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-pyridyltributyltin, 3-tributylstannanyl-pyridine, 3-tris but-1-ylstannyl pyridine, 3-tributylstannylpyridine, 3-pyridyltributylstannane, 3-tri-n-butylstannyl pyridine, pyridine, 3-tributylstannyl, 3-pyridyltri-n-butyltin, 3-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 3-tributylstannyl pyridine CID PubChem: 3483848 Nom IUPAC: tributyl(pyridine-3-yl)stannane SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CC=C1
Fluorure de triphénylétain, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 379-52-2 Formule moléculaire: C18H17FSn Poids moléculaire (g/mol): 371.04 Numéro MDL: MFCD00015356 Clé InChI: SZNZEEYJVCQHCQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: triphenylzinnfluorid, epa pesticide chemical code 083602, fluoro triphenyl stannane, unii-1yp2l952md, caswell no. 896h, tin, fluorotriphenyl, biomet 204, stannane, fluorotriphenyl, fentin fluoride, triphenyltin fluoride CID PubChem: 9786 Nom IUPAC: fluoro(triphényle)stannane SMILES: F.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
8-(tri-n-butylstannyle)quinoléine, 95 %, Thermo Scientific™
CAS: 478282-21-2 Formule moléculaire: C21H33NSn Poids moléculaire (g/mol): 418.21 Numéro MDL: MFCD09265482 Clé InChI: CFXBLYUOIPJSEG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 8-tri-n-butylstannyl quinoline, quinoline, 8-tributylstannyl, quinoline-8-tributylstannane, 8-tributylstannyl quinoline CID PubChem: 12179403 SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=C2N=CC=CC2=CC=C1
2-(tri-n-butylstannyl)furane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 118486-94-5 Formule moléculaire: C16H30OSn Poids moléculaire (g/mol): 357.125 Numéro MDL: MFCD00192512 Clé InChI: SANWDQJIWZEKOD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tributylstannylfuran, 2-furyltributyltin, stannane, tributyl-2-furanyl, stannane,tributyl-2-furanyl, 2-tri-n-butylstannyl furan, tributyl 2-furyl stannane, tributyl 2-furyl tin, 2-tributylstannylfuran, tributyl furan-2-yl stannane, 2-tributylstannyl furan CID PubChem: 4393688 Nom IUPAC: tributyl(furan-2-yl)stannane SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CO1
Mercurchrome, 24-27 % de mercure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 129-16-8 Formule moléculaire: C20H8Br2HgNa2O6 Poids moléculaire (g/mol): 750.65 Numéro MDL: MFCD00013081 Clé InChI: QJJYLIJNUFJILQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2, 7-Dibromo-4-hydroxymercurifluoresceine disodium salt, Merbromin CID PubChem: 54598522 Nom IUPAC: sodium ; [2,7-dibromo-9-(2-carboxyphényl)-3-hydroxy-6-oxoxanthen-4-yl]mercure ; hydrate SMILES: C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)O)[Hg])Br)C(=O)O.O.[Na+]
Chlorure de triphénylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 639-58-7 Formule moléculaire: C18H17ClSn Poids moléculaire (g/mol): 387.49 Numéro MDL: MFCD00000519 Clé InChI: ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tinmate, aquatin, triphenylchlorostannane, tptc, brestanol, stannane, chlorotriphenyl, triphenylchlorotin, chlorotriphenyltin, fentin chloride, triphenyltin chloride CID PubChem: 12540 ChEBI: CHEBI:35036 Nom IUPAC: chloro(triphényl)stannane SMILES: Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tétraphénylétain, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 595-90-4 Formule moléculaire: C24H20Sn Poids moléculaire (g/mol): 427.13 Numéro MDL: MFCD00003006 Clé InChI: CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: acmc-209mem, stannane,tetraphenyl, tin, tetraphenyl-,, ccris 6326, tetraphenyl tin, stannane, tetraphenyl, tetraphenyltin CID PubChem: 61146 Nom IUPAC: tétraphénylstannane SMILES: C1=CC=C(C=C1)[Sn](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1