Learn More
Tri-n-butylphénylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
It is applied in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est appliqué dans la recherche chimique.
Solubilité
Peu soluble (9,9E-5 g/l) (25°C)
Remarques
Conserver à température ambiante. Évitez les agents oxydants forts.
Il est appliqué dans la recherche chimique.
Solubilité
Peu soluble (9,9E-5 g/l) (25°C)
Remarques
Conserver à température ambiante. Évitez les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tri-n-butylphenyltin |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.125 g/mL |
| Point d’ébullition | 125°C to 128°C (0.14 mmHg) |
| Point d’éclair | 113°C (235°F) |
| Formule linéaire | C6H5Sn[(CH2)3CH3]3 |
| Indice de réfraction | 1.516 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2788 |
| Beilstein | 3610571 |
| Afficher plus |