Learn More
2-(tri-n-butylstannyl)furane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052674
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
118486-94-5
C16H30OSn
357.125
MFCD00192512
SANWDQJIWZEKOD-UHFFFAOYSA-N
2-tributylstannyl furan, tributyl furan-2-yl stannane, 2-tributylstannylfuran, tributyl 2-furyl tin, tributyl 2-furyl stannane, 2-tri-n-butylstannyl furan, stannane,tributyl-2-furanyl, stannane, tributyl-2-furanyl, 2-furyltributyltin, tributylstannylfuran
4393688
tributyl(furan-2-yl)stannane
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CO1
118486-94-5
C16H30OSn
357.125
MFCD00192512
SANWDQJIWZEKOD-UHFFFAOYSA-N
2-tributylstannyl furan, tributyl furan-2-yl stannane, 2-tributylstannylfuran, tributyl 2-furyl tin, tributyl 2-furyl stannane, 2-tri-n-butylstannyl furan, stannane,tributyl-2-furanyl, stannane, tributyl-2-furanyl, 2-furyltributyltin, tributylstannylfuran
4393688
tributyl(furan-2-yl)stannane
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CO1
It is an agrochemical, organic and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’intermédiaires agrochimiques, organiques et pharmaceutiques.
Remarques
Conserver à température ambiante. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-(Tri-n-butylstannyl)furan
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.134 g/mL
Point d’ébullition 90°C (0.1 mmHg)
Indice de réfraction 1.494
Quantité 5 mL
Numéro UN UN2788
Poids de la formule 357.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide