Learn More
2-(tri-n-butylstannyl)thiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Description
2-(Tri-n-butylstannyl)thiophene derivative is employed in Stille reaction involving efficient carbon-carbon bond formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dérivé 2-(tri-n-butylstannyl)thiophène est employé dans la réaction de Stille impliquant une formation efficace de liaisons carbone-carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le dérivé 2-(tri-n-butylstannyl)thiophène est employé dans la réaction de Stille impliquant une formation efficace de liaisons carbone-carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(Tri-n-butylstannyl)thiophene |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.175 g/mL |
Point d’ébullition | 155°C (0.1 mmHg) |
Indice de réfraction | 1.518 |
Quantité | 5 mL |
Numéro UN | UN2788 |
Poids de la formule | 373.16 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Forme physique | Liquide |