Learn More
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate / Sciclone et Tecan™ TEMO Acquarius Genmate : 100 μ l
Pointes transparentes autoclavables ; racks à code couleur.
28.15€ - 869.41€
Spécification
Volume (métrique) | 100 μl |
---|---|
Couleur | Transparent |
Couleur de rack | Gris |
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | Non certifiée ANSI |
Code produit | Marque | Stérilité | Type de pointe | Filtré | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Type de pointe | Filtré | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11354335
|
Axygen™
ZTF-100-L-R-S |
Stérile | Maxymum Recovery, Rond | À filtre | N/A | N/A | N/A | |||||
12726769
|
Axygen™
ZTF-100-L-R-S |
Stérile | Maxymum Recovery, Rond | À filtre |
869.41€
4800 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11344325
|
Axygen™
ZT-100-R-S |
Stérile | Standard, Rond | Sans filtre | N/A | N/A | N/A | |||||
11334325
|
Axygen™
ZT-100-R |
Non stérile | Standard, Rond | Sans filtre | N/A | N/A | N/A | |||||
12786669
|
Axygen™
ZT-100-R |
Non stérile | Standard, Rond | Sans filtre |
353.10€
4800 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12545577
|
Axygen™
ZT-100-L-R |
Non stérile | Maxymum Recovery, Rond | Sans filtre | N/A | N/A | N/A | |||||
11346064
|
Axygen™
ZT-100-L-R |
Non stérile | Maxymum Recovery, Rond | Sans filtre | N/A | N/A | N/A | |||||
11364335
|
Axygen™
ZTF-100-R-S |
Stérile | Étalon, Rond | À filtre | N/A | N/A | N/A | |||||
12736769
|
Axygen™
ZTF-100-R-S |
Stérile | Étalon, Rond | À filtre |
782.44€
4800 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11324325
|
Axygen™
ZT-100-L-R-S |
Stérile | Automatisation, Rond | Sans filtre | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Format des pointes : 96 pointes et 384 pointes
- Plage de volume de la pointe : 25 μ l à 200 μl
- Matériau de la pointe : En PP transparent
- Sans RNase / DNase, ni ADN génomique humain
- Apyrogènes
- Options disponibles :
- Avec ou sans filtres résistants aux aérosols
- non stériles ou stériles
- surface standard ou Axygen™ Maxymum Recovery™ - Tête compatible : HV96, CAS-4200-1 (20 - 150 μl/s), LV96, LV384
- Format de rack : Non ANSI (96) et ANSI/SLAS (384)
- Les portoirs de tubes sont en PP
Informations sur la commande
96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
Spécification
100 μl | |
Gris | |
Non certifiée ANSI | |
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tête Tecan Aquarius MCA96, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, Cas-4200-1ch. Tête de 20-150 μl/s |
Transparent | |
Autoclavable | |
Rack | |
Caliper Zymark |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate / Sciclone et Tecan™ TEMO Acquarius Genmate : 100 μ l