Learn More
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate / Sciclone et Tecan™ TEMO Acquarius Genmate : 100 μ l
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de pointe:
Automatisation, Rond
Maxymum Recovery, Rond
Standard, Rond
Étalon, Rond
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Tamaño de la unidad:
4800 pièces
960 pièces
Descripción
- Format des pointes : 96 pointes et 384 pointes
- Plage de volume de la pointe : 25 μ l à 200 μl
- Matériau de la pointe : En PP transparent
- Sans RNase / DNase, ni ADN génomique humain
- Apyrogènes
- Options disponibles :
- Avec ou sans filtres résistants aux aérosols
- non stériles ou stériles
- surface standard ou Axygen™ Maxymum Recovery™ - Tête compatible : HV96, CAS-4200-1 (20 - 150 μl/s), LV96, LV384
- Format de rack : Non ANSI (96) et ANSI/SLAS (384)
- Les portoirs de tubes sont en PP
Información de órdenes
96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
Especificaciones
Especificaciones
| Volume (métrique) | 100 μL |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Clear |
| Couleur de rack | Gris |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Non-ANSI |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Automatisation, Rond |
| À utiliser avec (équipement) | Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido