Learn More
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate / Sciclone et Tecan™ TEMO Acquarius Genmate : 100 μ l
Code produit. 12545577 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de pointe:
Automatisation, Rond
Maxymum Recovery, Rond
Standard, Rond
Étalon, Rond
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
Code produit. 12545577
Marque: Axygen™ ZT100LR
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pointes transparentes autoclavables ; racks à code couleur.
  • Format des pointes : 96 pointes et 384 pointes
  • Plage de volume de la pointe : 25 μ l à 200 μl
  • Matériau de la pointe : En PP transparent
  • Sans RNase / DNase, ni ADN génomique humain
  • Apyrogènes
  • Options disponibles :
    - Avec ou sans filtres résistants aux aérosols
     - non stériles ou stériles
     - surface standard ou Axygen™ Maxymum Recovery™
  • Tête compatible : HV96, CAS-4200-1 (20 - 150 μl/s), LV96, LV384
  • Format de rack : Non ANSI (96) et ANSI/SLAS (384)
  • Les portoirs de tubes sont en PP
Informations sur la commande
96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 100 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Couleur de rack Gris
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Non certifiée ANSI
Format Rack
Type de pointe Maxymum Recovery, Rond
Conditionnement Rack non SBS
Quantité 96 pointes/rack
À utiliser avec (équipement) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Gamme de produits Caliper Zymark