Learn More
Oxyde de zirconium, support de catalyseur, Thermo Scientific Chemicals
88.40€ - 1259.00€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00011310
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11390458
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043814.22
100 g
88.40€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11310468
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043814.36
500 g
287.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11300468
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043814.A4
2.5 kg
1259.00€
2.50kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Catalyst carrier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00011310
Spécification
Zirconium Oxide
Catalyst Support
Granulés, 3,2 mm (0,125 po) de diamètre
MFCD00011310
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante