Learn More
Oxyde de zirconium, support de catalyseur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Description
Catalyst carrier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zirconium oxide |
Forme physique | Granulés de 1/8 po |
Quantité | 500 g |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
M27L019 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 043814.22,043814.A4,043814.36 |
P19G036 | Certificat d’analyse | 25/09/2023 | 043814.22,043814.36,043814.A4 |
T21I014 | Certificat d’analyse | 08/08/2022 | 043814.22,043814.36,043814.A4,043815.36,043815.A4 |
P19G036 | Certificat d’analyse | 18/11/2021 | 043814.22,043814.36,043814.A4,043815.36,043815.A4 |
G11L41 | Certificat d’analyse | 18/11/2021 | 043814.22,043814.36,043814.A4,043815.36,043815.A4 |
Nom du produit
Oxyde de zirconium, support de catalyseur, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu