Learn More
Oxyde de zirconium, support de catalyseur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11390458
Oxyde de zirconium, support de catalyseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11390458
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Code produit. 11390458
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043814.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Catalyst carrier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00011310
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium Oxide
Note relative au nom Catalyst Support
Forme physique Granulés, 3,2 mm (0,125 po) de diamètre
Quantité 100 g
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM27L019 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number043814.22,043814.A4,043814.36
Numéro de lotP19G036 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2023 Catalog Number043814.22,043814.36,043814.A4
Numéro de lotY21I028 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/01/2023 Catalog Number
Numéro de lotT21I014 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/08/2022 Catalog Number043814.22,043814.36,043814.A4,043815.36,043815.A4
Numéro de lotP19G036 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number043814.22,043814.36,043814.A4,043815.36,043815.A4
Nom du produit
Oxyde de zirconium, support de catalyseur, Thermo Scientific Chemicals >