Learn More
Grenaille de zinc, 1-6 mm (0,04-0,24 po), Puratronic, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11366857
Grenaille de zinc, 1-6 mm (0,04-0,24 po), Puratronic, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11366857
250 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Code produit. 11366857
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010760.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Polytetrafluoroethylene, 6-10 micron is used in specially designed coating applications on coil for bakeware.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc
Couleur Gris
Note relative au nom 1-6mm (0.04-0.24 in.)
Aspect Gray shot
Plage de pourcentage du dosage 99.9999% (Metals basis)
Quantité 250 g
Poids de la formule 65.3
Odeur Odorless
Forme Bille, 1 à 6 mm (0,04 à 0,24 po)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM15F020 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2023 Catalog Number010760.18,010760.30,010760.A1
Numéro de lotP10D022 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2023 Catalog Number010760.18,010760.30,010760.A1
Numéro de lotQ28I050 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2022 Catalog Number010760.18,010760.30,010760.A1
Numéro de lotW26I044 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number010760.18,010760.30,010760.A1
Numéro de lotW26I042 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number010760.18,010760.30,010760.A1
Nom du produit
Grenaille de zinc, 1-6 mm (0,04-0,24 po), Puratronic, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >