Learn More
Grenaille de zinc, 1-5 mm (0,04-0,2 po), 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326857
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 11326857
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010759.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc
Couleur Gris
Note relative au nom 1-5mm (0.04-0.2 in.)
Aspect Gray shot
Densité 7.14g/cm3
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Forme Bille, 1 à 5 mm (0,04 à 0,2 po)
Poids de la formule 65.3