Learn More
Grenaille de zinc, 1-6 mm (0,04-0,24 po), Puratronic, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356857
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Code produit. 11356857
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010760.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Polytetrafluoroethylene, 6-10 micron is used in specially designed coating applications on coil for bakeware.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc
Couleur Gris
Note relative au nom 1-6mm (0.04-0.24 in.)
Aspect Gray shot
Densité 7.14g/cm3
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9999% (Metals basis)
Forme Bille, 1 à 6 mm (0,04 à 0,24 po)
Poids de la formule 65.3