Learn More
Zinc-alpha-2-glycoprotein Mouse anti-Human, Clone: 4B8A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | Zinc-alpha-2-glycoprotein |
---|---|
Clone | 4B8A4 |
Concentration | 0.98 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16867815
|
Proteintech
66178-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16857815
|
Proteintech
66178-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
AZGP1 stimulates lipid degradation in adipocytes and causes the extensive fat losses associated with some advanced cancers. It may bind polyunsaturated fatty acids.Spécification
Zinc-alpha-2-glycoprotein | |
0.98 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AZGP1, ZA2G, ZAG, Zinc alpha 2 glycoprotein, Zinc-alpha-2-glycoprotein, Zn alpha 2 glycoprotein, Zn alpha 2 GP, ZNGP1 | |
AZGP1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
4B8A4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P25311 | |
563 | |
Zinc-alpha-2-glycoprotein Fusion Protein Ag5661 | |
Primary | |
-20°C | |
AZGP1 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Zinc-alpha-2-glycoprotein Mouse anti-Human, Clone: 4B8A4, Proteintech