missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zinc-alpha-2-glycoprotein Mouse anti-Human, Clone: 4B8A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech 66178-1-IG-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
AZGP1 stimulates lipid degradation in adipocytes and causes the extensive fat losses associated with some advanced cancers. It may bind polyunsaturated fatty acids.Spécification
Zinc-alpha-2-glycoprotein | |
Monoclonal | |
0.98 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
P25311 | |
AZGP1 | |
Zinc-alpha-2-glycoprotein Fusion Protein Ag5661 | |
150 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
4B8A4 | |
Unconjugated | |
AZGP1 | |
AZGP1, ZA2G, ZAG, Zinc alpha 2 glycoprotein, Zinc-alpha-2-glycoprotein, Zn alpha 2 glycoprotein, Zn alpha 2 GP, ZNGP1 | |
Mouse | |
Protein G | |
RUO | |
563 | |
-20°C | |
Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Zinc-alpha-2-glycoprotein Mouse anti-Human, Clone: 4B8A4, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu