Learn More
Thermo Scientific™ Zeiss 40X Objective, Plan-Neofluar (0.75 NA)
Développez les fonctionnalités de votre instrument à haute densité Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific™ N010099
Informations supplémentaires : CAS : 64742-49-0 Poids : 0.01000kg
Code produit. 11803804
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Développez les fonctionnalités de votre instrument à haute densité Thermo Scientific™
Ajoutez une large gamme de grossissements à l’aide des objectifs Carl Zeiss™ et Olympus™ pour les lecteurs HCA Thermo Scientific™ ArrayScan™ et de la plateforme d’analyse à haute densité (HCS) NXT Thermo Scientific™ CellInsight™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lentille de focalisation
Objectif Zeiss 40X, Plan-Neofluar (0,75 NA)
Sec
Each
Zeiss
Lecteurs HCA ArrayScan
40x (0,75 NA)