Learn More
Thermo Scientific Alfa Aesar 454GR Mercury, ACS, 99.999% (metals basis) 454g
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000522.TD
127.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
454GR Mercury, ACS, 99.999% (metals basis) 454g
Description
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
X18K050 | Certificat d’analyse | 05/11/2024 | 000522.TD,000522.TC,000522.=A,000522.=B |
X01K071 | Certificat d’analyse | 09/10/2024 | 000522.TD,000522.TC,000522.=A,000522.=B |
W24K022 | Certificat d’analyse | 05/10/2024 | 000522.TD,000522.TC,000522.=A,000522.=B |
S12K013 | Certificat d’analyse | 24/06/2024 | 000522.TD,000522.TC,000522.=A,000522.=B |
Q08K021 | Certificat d’analyse | 18/04/2024 | 000522.TD,000522.TC,000522.=A,000522.=B |