Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL
The new and enhanced Zeba Spin and Micro Spin Desalting columns and plates are designed for efficient desalting and buffer exchanging proteins with a molecular weight >40 kDa and removing small molecules less than 2 kDa. They provide exceptional desalting and protein recovery performance.
Marque:  Thermo Scientific™ A57759
152.95 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17866468
  • 163.00€ / 25 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Spin Desalting Column
Buffer Exchange, Protein
40 kDa
Single-use
0.5 mL
Spin Column
Size-exclusion, Proprietary Resin
Zeba™
25 columns
50 to 150 μL
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZK403898 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberA57759
Numéro de lotZJ401878 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog NumberA57759
Numéro de lotZJ403897 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog NumberA57759
Numéro de lotZJ401877 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/10/2024 Catalog NumberA57759
Numéro de lotZI401876 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/10/2024 Catalog NumberA57759
Nom du produit
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL > Spin Desalting Columns, 0.5 mL, 25 Columns