Learn More
Buerkle™ Sceau de contrôle Close-it Food & Pharma 95 x 95
Sceau de contrôle Close-it Food & Pharma avec un adhésif approuvé pour une utilisation avec des denrées alimentaires. Empêche les fuites de produit de façon fiable après l’échantillonnage.
Marque: Buerkle™ 5303-2022
74.43 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Empêche les fuites de produit de façon fiable après l’échantillonnage.
- L’adhésif est conforme aux directives européennes pour les denrées alimentaires.
- Couche de barrière en aluminium
- Convient à l’échantillonnage des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des additifs alimentaires, même des produits congelés – En bref, convient pour toutes les applications pour lesquelles la propreté est particulièrement importante.
- Conforme aux directives de la FDA
- Particulièrement adapté aux industries alimentaire et pharmaceutique
Spécification
FDA | |
Sceau de contrôle | |
Carré | |
0,8965 kg |
Vert | |
Denrées alimentaires | |
95 x 95 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Buerkle Control seal close-it