Learn More
Feuille d’ytterbium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11361799
Feuille d’ytterbium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361799
25 x 25 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Code produit. 11361799
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012437.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Used for phosphors, ceramic capacitors, ferrite devices, pulsed lasers and catalysts. Use in improving the strength and mechanical properties of stainless steel. Used in Physical Vapor Deposition (PVD) processes, including thermal and electron-beam (e-beam) evaporation, for the preparation of thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-64-4
Formule moléculaire Yb
Poids moléculaire (g/mol) 173.05
Numéro MDL MFCD00011286
Clé InChI NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
CID PubChem 23992
ChEBI CHEBI:33381
Nom IUPAC ytterbium
SMILES [Yb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium foil
Note relative au nom 0.1mm (0.004 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Quantité 25 x 25 mm
Informations sur la solubilité It reacts slowly with water and is soluble in dilute acids.
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈0.43g/25x25mm
Forme Feuille
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT21H007 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog Number012437.FI,012437.FF
Numéro de lotZ05I002 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/01/2023 Catalog Number012437.FI,012437.FF
Numéro de lotB11X049 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number012437.FI,012437.FF
Numéro de lotD20W004 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number012437.FI,012437.FF
Numéro de lotX17D045 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number012437.FI,012437.FF
Nom du produit
Feuille d’ytterbium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >