Learn More
Feuille d’ytterbium, 0,64 mm (0,025 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11326597
Feuille d’ytterbium, 0,64 mm (0,025 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326597
25 x 25 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Code produit. 11326597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000614.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-64-4
Formule moléculaire Yb
Poids moléculaire (g/mol) 173.05
Numéro MDL MFCD00011286
Clé InChI NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
CID PubChem 23992
ChEBI CHEBI:33381
Nom IUPAC ytterbium
SMILES [Yb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium foil
Note relative au nom 0.64mm (0.025 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Quantité 25 x 25 mm
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈2.8g/25x25mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ22H027 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number000614.FI,000614.FF
Numéro de lotI05Y013 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000614.FI,000614.FF
Numéro de lotH27Y046 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000614.FI,000614.FF
Numéro de lotS05B061 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000614.FI,000614.FF
Numéro de lotH31R019 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000614.FI,000614.FF
Nom du produit
Feuille d’ytterbium, 0,64 mm (0,025 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >