Learn More
Feuille d’ytterbium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Used for phosphors, ceramic capacitors, ferrite devices, pulsed lasers and catalysts. Use in improving the strength and mechanical properties of stainless steel. Used in Physical Vapor Deposition (PVD) processes, including thermal and electron-beam (e-beam) evaporation, for the preparation of thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionné sous argon
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ytterbium foil |
Note relative au nom | 0.1mm (0.004 in.) thick |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Numéro UN | UN3178 |
Quantité | 50 x 50 mm |
Informations sur la solubilité | It reacts slowly with water and is soluble in dilute acids. |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Odeur | Odorless |
Conditionnement | Mylar sous Argon |
Poids | ≈0.43g/25x25mm |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
T21H007 | Certificat d’analyse | 15/01/2025 | 012437.FI,012437.FF |
Z05I002 | Certificat d’analyse | 06/01/2023 | 012437.FI,012437.FF |
B11X049 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 012437.FI,012437.FF |
D20W004 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 012437.FI,012437.FF |
X17D045 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 012437.FI,012437.FF |