Learn More
YSI™ Kits d’entretien de sondes pour sondes à oxygène dissous YSI
Pour réapprovisionner la sonde à oxygène sur les sondes à oxygène dissous YSI
58.19€ - 111.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Quantité | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Quantité | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11969176
|
YSI™
066156 |
Sonde d’OD YSI™ 55, 5739, 5750, 5718, 6030 et 6562 | 10/bte. | Kit de membrane haute sensibilité : 150 membranes |
111.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11978876
|
YSI™
098094 |
5718, 5739, 5750, 5300 et sondes à impulsions rapides | À l’unité | Kit de membrane standard : 30 membranes, KCl |
59.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11988876
|
YSI™
98095 |
Réapprovisionnement du capteur d’oxygène sur la sonde d’oxygène dissous YSI™ | À l’unité | Kit de membrane haute sensibilité : 30 membranes, KCl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Les kits de membrane comprennent 150 membranes en PTFE de 1 ml standard ou 150 membranes en PTFE de 0,5 ml haute sensibilité, en 10 boîtes de 50
- Les kits membrane / KCI comprennent 30 membranes standard ou haute sensibilité, un flacon compte-gouttes de 1 oz (30 ml) avec cristaux KCI pour l’ajout d’eau distillée et un outil de contour de sonde
- À utiliser avec les sondes 13-299-43 (Modèle 5739), 13-298-80 (Modèle 5750), 15-176-50 (Modèle 5718), 13-298-16 (moniteur d’oxygène biologique Modèle 5300) et 13-298-56, -57 ou -62 (appareils portatifs de mesure d’oxygène dissous Modèle 55)
Spécification
DO |