Learn More
YSI™ Kits d’entretien de sondes pour sondes à oxygène dissous YSI
Pour réapprovisionner la sonde à oxygène sur les sondes à oxygène dissous YSI
Marque: YSI™ 98095
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Les kits de membrane comprennent 150 membranes en PTFE de 1 ml standard ou 150 membranes en PTFE de 0,5 ml haute sensibilité, en 10 boîtes de 50
- Les kits membrane / KCI comprennent 30 membranes standard ou haute sensibilité, un flacon compte-gouttes de 1 oz (30 ml) avec cristaux KCI pour l’ajout d’eau distillée et un outil de contour de sonde
- À utiliser avec les sondes 13-299-43 (Modèle 5739), 13-298-80 (Modèle 5750), 15-176-50 (Modèle 5718), 13-298-16 (moniteur d’oxygène biologique Modèle 5300) et 13-298-56, -57 ou -62 (appareils portatifs de mesure d’oxygène dissous Modèle 55)
Spécification
Réapprovisionnement du capteur d’oxygène sur la sonde d’oxygène dissous YSI™ | |
30 membrane haute sensibilité | |
À l’unité |
Kit de membrane haute sensibilité : 30 membranes, KCl | |
DO |