Learn More
YSI™ Kits d’entretien de sondes pour sondes à oxygène dissous YSI
Pour réapprovisionner la sonde à oxygène sur les sondes à oxygène dissous YSI
Marque:  YSI™ 066156
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11969176
  • 111.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 28-08-2024
Description
  • Les kits de membrane comprennent 150 membranes en PTFE de 1 ml standard ou 150 membranes en PTFE de 0,5 ml haute sensibilité, en 10 boîtes de 50
  • Les kits membrane / KCI comprennent 30 membranes standard ou haute sensibilité, un flacon compte-gouttes de 1 oz (30 ml) avec cristaux KCI pour l’ajout d’eau distillée et un outil de contour de sonde
  • À utiliser avec les sondes 13-299-43 (Modèle 5739), 13-298-80 (Modèle 5750), 15-176-50 (Modèle 5718), 13-298-16 (moniteur d’oxygène biologique Modèle 5300) et 13-298-56, -57 ou -62 (appareils portatifs de mesure d’oxygène dissous Modèle 55)
Spécification
Spécification
Sonde d’OD YSI™ 55, 5739, 5750, 5718, 6030 et 6562
10/bte.
10/bte.
Kit de membrane haute sensibilité : 150 membranes
DO