Learn More
Xylène, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte en plastique
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Description
C8H10, numéro CAS 1330-20-7, 2,5 L, 136 C, incolore, 106,17 g/mol, -34 C, 77264, flacon en verre ambré, liquide, 8 mbar à 20 C, 0,6 mPaS à 20 C
Spécification
Spécification
Point de fusion | -34°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 136°C |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 8mbar at 20°C |
Viscosité | 0.6 mPaS at 20°C |
Poids de la formule | 106.17g/mol |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526020 | Certificat d’analyse | 10/02/2025 | X/0250/25,X/0250/17Z,X/0250/15,X/0250/PB17,X/0250/21,X/0250/27,X/0250/17 |
2526026 | Certificat d’analyse | 07/02/2025 | X/0250/25,X/0250/17Z,X/0250/15,X/0250/PB17,X/0250/21,X/0250/27,X/0250/17 |
2526025 | Certificat d’analyse | 07/02/2025 | X/0250/25,X/0250/17Z,X/0250/15,X/0250/PB17,X/0250/21,X/0250/27,X/0250/17 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Xylene
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Xylène, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu