Learn More
Xylènes, 98 %, pur, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10370394
Xylènes, 98 %, pur, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10370394
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10370394
Marque: Thermo Scientific Acros 383930010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-20-7, 100-41-4
Formule moléculaire C8H10
Numéro MDL MFCD00077264
Synonyme Dimethylbenzene
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylenes
Point de fusion -34.0°C
Note relative au nom Pure
Densité 0.8650g/mL
Point d’ébullition 136.0°C to 140.0°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 23°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 98%
Résidus après évaporation 0.01% max.
Gravité spécifique 0.865
Formule linéaire C6H4(CH3)2
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Eau 0.05% max. (K.F.)
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.1g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, methylene chloride, acetone and ether
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2411796 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog Number10370394,383930050,383930010,383930250
Numéro de lot2411798 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog Number10370394,383930050,383930010,383930250
Numéro de lot2409248 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog Number10370394,383930050,383930010,383930250
Numéro de lot2411794 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog Number10370394,383930050,383930010,383930250
Numéro de lot2411793 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog Number10370394,383930050,383930010,383930250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Xylenes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Xylènes, 98 %, pur, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals >