Learn More
Waters Corporation XTerra Phenyl Column
XTerra Phenyl columns are hybrid-based, reversed-phase columns that incorporate phenyl ligand functionality.
1200.00€ - 1605.00€
Spécification
Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
---|---|
Forme des particules | Sphérique |
Porosité | 125 Å |
Quantité | 1/Ea. |
Type d’USP | L11 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13184519
![]() |
Waters Corporation
186001140 |
150 mm | 4.6 mm | 3.5 μm |
1455.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13154559
![]() |
Waters Corporation
186001179 |
50 mm | 2.1 mm | 3.5 μm |
1275.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13114529
![]() |
Waters Corporation
186001143 |
150 mm | 3 mm | 3.5 μm |
1455.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13194519
![]() |
Waters Corporation
186001141 |
50 mm | 3 mm | 3.5 μm |
1275.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13104529
![]() |
Waters Corporation
186001142 |
100 mm | 3 mm | 3.5 μm |
1357.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13124529
![]() |
Waters Corporation
186001144 |
50 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1200.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13134529
![]() |
Waters Corporation
186001145 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1297.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13144529
![]() |
Waters Corporation
186001146 |
150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1417.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13174519
![]() |
Waters Corporation
186001139 |
100 mm | 4.6 mm | 3.5 μm |
1357.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13154529
![]() |
Waters Corporation
186001147 |
250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1560.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13144559
![]() |
Waters Corporation
186001178 |
150 mm | 3.9 mm | 3.5 μm |
1455.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13164559
![]() |
Waters Corporation
186001180 |
100 mm | 2.1 mm | 3.5 μm |
1357.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13174559
![]() |
Waters Corporation
186001181 |
150 mm | 2.1 mm | 3.5 μm |
1455.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13194559
![]() |
Waters Corporation
186001184 |
150 mm | 3.9 mm | 5 μm |
1417.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13104659
![]() |
Waters Corporation
186001474 |
250 mm | 4.6 mm | 3.5 μm |
1605.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13134559
![]() |
Waters Corporation
186001177 |
100 mm | 3.9 mm | 3.5 μm |
1357.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column
Spécification
6000 psi (415 Bar) | |
125 Å | |
L11 | |
Colonne |
Sphérique | |
1/Ea. | |
Oui |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.