Learn More
Waters Corporation XTerra Phenyl Column
XTerra Phenyl columns are hybrid-based, reversed-phase columns that incorporate phenyl ligand functionality.
Marque: Waters Corporation 186001180
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column
Spécification
2.1 mm | |
6000 psi (415 Bar) | |
3.5 μm | |
1/Ea. | |
Oui |
100 mm | |
Sphérique | |
125 Å | |
L11 | |
Colonne |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.