Learn More
BINDER™ ICH Light Module with LQC
ICH-Q1B light module with light-dose control
Marque: BINDER™ 8012-2444
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Module consists of:
- VIS cassette
- UVA cassette
- Spherical VIA sensor
- Spherical UVA sensor
- Independent power supply
Spécification
KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720 | |
Verre | |
Éclairage | |
LQC |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ ICH Light Module with LQC > For use with KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu