Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Plus Move It™ Pipettes multicanaux à espacement réglable
Permet de changer facilement de format avec un gain de temps de 70 % par rapport aux pipettes à monocanal. La conception unique, sans tube, est autoclavable pour réduire le risque de contamination et améliorer l'intégrité de l'échantillon.
2090.00€ - 2409.60€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat spécifique au lot |
---|---|
Pointes compatibles | Pointes universelles, epT,I,P,S,&trade ;, epT,I,P,S,&trade ; 384 |
Espacement de cônes réglable | de 4,5 à 33 mm |
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec | Coussin d'air |
Code produit | Marque | Nombre de canaux | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nombre de canaux | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16627625
|
Eppendorf™
4861000816 |
4 | 15 à 300 μL | Orange |
2090.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16657625
|
Eppendorf™
4861000833 |
4 | 50 à 1200 μL | Vert |
2090.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16637625
|
Eppendorf™
4861000817 |
6 | 15 à 300 μL | Orange |
2208.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16667625
|
Eppendorf™
4861000834 |
6 | 50 à 1200 μL | Vert |
2155.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16687615
|
Eppendorf™
4861000781 |
8 | 1 à 20 μL | Rose clair |
2220.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16607625
|
Eppendorf™
4861000794 |
8 | 5 à 100 μl | Jaune clair |
2220.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16647625
|
Eppendorf™
4861000818 |
8 | 15 à 300 μL | Orange |
2220.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16677625
|
Eppendorf™
4861000835 |
8 | 50 à 1200 μL | Vert |
2274.06€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16697615
|
Eppendorf™
4861000782 |
12 | 1 à 20 μL | Rose clair |
2350.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16617625
|
Eppendorf™
4861000795 |
12 | 5 à 100 μl | Jaune clair |
2409.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Les pipettes à coussin d’air, à volume variable et à espacement de pointes réglable sont disponibles avec 4, 6, 8 et 12 canaux
- Choisissez parmi des pipettes multicanaux mécaniques (Research™ plus) ou électroniques (Xplorer™ plus) à espacement de pointes réglable
- Pour plaques (12, 24, 48, 96 et 384 puits), tubes (1,5 et 2 ml) et gels d’agarose
- L’espacement des pointes peut être librement choisi entre 4,5 et 33 mm, selon le modèle de pipette
- Contrôle de l’espacement pour les passages rapides vers l’arrière et vers l’avant entre les formats de source et de destination
- Bouton de réglage manuel pour les changements de format homogènes et sans vibration et les transferts de liquides sans goutte
- 360° tête de pipette rotative pour un confort de lecture de l’écran et une identification rapide des paramètres
- Le système sans tube est sûr et fiable
- Une pipette correctement équilibrée permet de réduire la fatigue des mains et de faciliter l’utilisation
- Autoclavables pour la sécurité des utilisateurs et des échantillons (Research™ plus en entier et Xplorer™ plus, partie inférieure uniquement)
Spécification
Certificat spécifique au lot | |
de 4,5 à 33 mm | |
Coussin d'air | |
Pipette électronique |
Pointes universelles, epT,I,P,S,&trade ;, epT,I,P,S,&trade ; 384 | |
Autoclavable | |
Xplorer&trade ; Plus Move It&trade ; | |
Coussin d'air |