Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Plus Move It™ Pipettes multicanaux à espacement réglable
GREENER_CHOICE
Permet de changer facilement de format avec un gain de temps de 70 % par rapport aux pipettes à monocanal. La conception unique, sans tube, est autoclavable pour réduire le risque de contamination et améliorer l'intégrité de l'échantillon.
Marque:  Eppendorf™ 4861000818
2109.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24313" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16647625
  • 2163.62€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les pipettes à coussin d’air, à volume variable et à espacement de pointes réglable sont disponibles avec 4, 6, 8 et 12 canaux
  • Choisissez parmi des pipettes multicanaux mécaniques (Research™ plus) ou électroniques (Xplorer™ plus) à espacement de pointes réglable
  • Pour plaques (12, 24, 48, 96 et 384 puits), tubes (1,5 et 2 ml) et gels d’agarose
  • L’espacement des pointes peut être librement choisi entre 4,5 et 33 mm, selon le modèle de pipette
  • Contrôle de l’espacement pour les passages rapides vers l’arrière et vers l’avant entre les formats de source et de destination
  • Bouton de réglage manuel pour les changements de format homogènes et sans vibration et les transferts de liquides sans goutte
  • 360° tête de pipette rotative pour un confort de lecture de l’écran et une identification rapide des paramètres
  • Le système sans tube est sûr et fiable
  • Une pipette correctement équilibrée permet de réduire la fatigue des mains et de faciliter l’utilisation
  • Autoclavables pour la sécurité des utilisateurs et des échantillons (Research™ plus en entier et Xplorer™ plus, partie inférieure uniquement)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Certificat spécifique au lot
Distance entre les cônes : 9 mm
Autoclavable
Coussin d'air
Xplorer&trade ; Plus Move It&trade ;
15 à 300 μL
Pointes universelles, epT,I,P,S,&trade ;, epT,I,P,S,&trade ; 384
de 4,5 à 33 mm
Orange
8
Pipette électronique
Coussin d'air
Vidéos
  • Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
    Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:04
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:04
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
  • Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
    Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:04
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:04
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Eppendorf™ Xplorer™ Plus Move It™ Pipettes multicanaux à espacement réglable > 8, 15 μ L à 300 μ L