Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Plus Move It™ Pipettes multicanaux à espacement réglable
Permet de changer facilement de format avec un gain de temps de 70 % par rapport aux pipettes à monocanal. La conception unique, sans tube, est autoclavable pour réduire le risque de contamination et améliorer l'intégrité de l'échantillon.
Marque: Eppendorf™ 4861000817
1831.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les pipettes à coussin d’air, à volume variable et à espacement de pointes réglable sont disponibles avec 4, 6, 8 et 12 canaux
- Choisissez parmi des pipettes multicanaux mécaniques (Research™ plus) ou électroniques (Xplorer™ plus) à espacement de pointes réglable
- Pour plaques (12, 24, 48, 96 et 384 puits), tubes (1,5 et 2 ml) et gels d’agarose
- L’espacement des pointes peut être librement choisi entre 4,5 et 33 mm, selon le modèle de pipette
- Contrôle de l’espacement pour les passages rapides vers l’arrière et vers l’avant entre les formats de source et de destination
- Bouton de réglage manuel pour les changements de format homogènes et sans vibration et les transferts de liquides sans goutte
- 360° tête de pipette rotative pour un confort de lecture de l’écran et une identification rapide des paramètres
- Le système sans tube est sûr et fiable
- Une pipette correctement équilibrée permet de réduire la fatigue des mains et de faciliter l’utilisation
- Autoclavables pour la sécurité des utilisateurs et des échantillons (Research™ plus en entier et Xplorer™ plus, partie inférieure uniquement)
Spécification
Certificat spécifique au lot | |
Distance entre les cônes : 9 mm | |
Autoclavable | |
Coussin d'air | |
Xplorer&trade ; Plus Move It&trade ; | |
15 à 300 μL |
Pointes universelles, epT,I,P,S,&trade ;, epT,I,P,S,&trade ; 384 | |
de 4,5 à 33 mm | |
Orange | |
6 | |
Pipette électronique | |
Coussin d'air |