Learn More
uvex Chaussure basse PU 95552 noire/bleue Xenova™ - Largeur 11
La conception d’Uvex 2 Xenova™ offre des chaussures de sécurité confortables et sans métal ; un poids léger avec un rembourrage optimal et une respirabilité optimale pour les travaux intérieurs et extérieurs
Marque:  uvex 9555246
113.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17268341
  • 129.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Chaussure Uvex 2 Xenova™ 95552 S3 SRC
  • Ajustement sportif très large
  • Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • La semelle intermédiaire non métallique résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
  • Cuir pleine fleur respirant hydrofuge
  • Surchaussure résistante aux rayures en cuir recouvert de PU pour une durée de vie plus longue
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Contrefort anti-torsion Uvex pour plus de stabilité et une prévention des chevilles foulées
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Semelle intérieure amovible confortable, antistatique avec système de contrôle de l’humidité
  • Semelle PUR double densité, non marquante avec excellente absorption des chocs et semelle extérieure résistante à l’abrasion
  • Conception de semelle auto-nettoyante
  • Résistante à l’huile et au carburant
  • Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les adoucissants, etc.
  • Résistance thermique à court terme jusqu’à 120°C
  • Antistatiques
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
  • Article n° 95552
  • Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tailles : 38 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir, Bleu
46
Composite
EN ISO 20345:2011
Largeur standard
Oui
S3
ESD Safety Shoe
Cuir
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Nom du produit
uvex Chaussure basse PU 95552 noire/bleue Xenova™ - Largeur 11 > Chaussure basse 95552 noire/bleue, largeur : 11, taille : 46